Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour Fisherbrand™ Isotemp Plaque chauffante RT, agitateurs chauffants RT Basic et Advanced
Code produit 15356617 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bain-marie
C-5, porte-pince
Pince à 3 broches (prise de 60 mm)
Sonde de température PT100
Sonde de température PT100, SN-8-4
Tige-support
Écran de protection transparent (PC)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15356617 Pince à 3 broches (prise de 60 mm) 1 pièce
15386607 Tige-support 1 pièce
15376607 Écran de protection transparent (PC) 1 pièce
15366607 Bain-marie 1 pièce
15336617 Sonde de température PT100, SN-8-4 1 pièce
15346617 C-5, porte-pince 1 pièce
15366617 Sonde de température PT100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15356617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    16.90€ / 1 pièces
    Économisez 1.85€
    9% de réduction
Expédition estimée: 14-04-2027
Optimisez la souplesse et la performance
Accessoires pour plaque chauffante Fisherbrand™ Isotemp RT et agitateurs pour plaque chauffante RT Basic et Advanced Optimisez la souplesse et la performance
  • Accessoire à utiliser avec les plaques chauffantes RT et les agitateurs pour plaque chauffante RT Basic et Advanced
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) pour l’agitateur chauffant Isotemp RT Advanced
Type Pince à 3 broches (prise de 60 mm)