Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateur à plateformes multiples Fisherbrand™
Code produit 15554100 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Pince pour entonnoir
Pince pour flacon
Pince pour flacon de perfusion
Plate-forme avec pinces
Plateforme avec barres réglables
Platform with Rubber Mat
Portoir pour tubes à essai fixe
Portoir pour tubes à essai réglable
Capacité:
12 flacons de 100 ml, béchers de 150 ml
40 tubes de 14 mm de dia.
40 tubes de 16 mm de dia.
5 000 ml
6 flacons de 250 ml, béchers de 150 ml
Bouteille d’infusion de 1 000 ml
Entonnoirs
Flacon de 1 000 ml
Flacon de 2 000 ml
Flacon de 3 000 ml
Flacon de 500 ml
Flacon pour perfusion de 500 ml
Récipients
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité Conditionnement
15554100 Plateforme avec barres réglables Récipients 1 pièce
15524100 Platform with Rubber Mat Récipients 1 pièce
15534100 Plate-forme avec pinces 6 flacons de 250 ml, béchers de 150 ml 1 pièce
15544100 Plate-forme avec pinces 12 flacons de 100 ml, béchers de 150 ml 1 pièce
15504110 Pince pour flacon Flacon de 500 ml 1 pièce
15514110 Pince pour flacon Flacon de 1 000 ml 1 pièce
15524110 Pince pour flacon Flacon de 2 000 ml 1 pièce
15534110 Pince pour flacon Flacon de 3 000 ml 1 pièce
15544110 Pince pour flacon 5 000 ml 1 pièce
15564110 Pince pour flacon de perfusion Flacon pour perfusion de 500 ml 1 pièce
15574110 Pince pour flacon de perfusion Bouteille d’infusion de 1 000 ml 1 pièce
15584110 Pince pour entonnoir Entonnoirs 1 pièce
15594110 Portoir pour tubes à essai fixe 40 tubes de 14 mm de dia. 1 pièce
15504120 Portoir pour tubes à essai fixe 40 tubes de 16 mm de dia. 1 pièce
15514120 Portoir pour tubes à essai réglable 40 tubes de 14 mm de dia. 1 pièce
15524120 Portoir pour tubes à essai réglable 40 tubes de 16 mm de dia. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15554100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    225.00€ / 1 pièces
    Économisez 63.00€
    21% de réduction
En stock
Accessoires requis pour l’utilisation de l’agitateur à plateformes multiples Fisher Scientific™
Accessoires pour agitateur à plateformes multiples pour améliorer les performances et la flexibilité
  • Améliorez la souplesse et la performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Récipients
Type de produit Plateforme avec barres réglables