Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisherbrand™
Code produit 15594090 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 1,5/2,0 ml
Tubes de 10-15 ml et 5-7 ml
Tubes de 15 ml
Tubes de 50 ml
Tubes de culture de 14 mm de dia.
Tubes de culture de 18,5 mm de dia.
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15594090 Tubes de culture de 14 mm de dia. 1 pièce
15554090 Tubes de 1,5/2,0 ml 1 pièce
15564090 Tubes de 15 ml 1 pièce
15574090 Tubes de 50 ml 1 pièce
15584090 Tubes de 10-15 ml et 5-7 ml 1 pièce
15504100 Tubes de culture de 18,5 mm de dia. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15594090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    121.09€ / 1 pièces
    Économisez 39.91€
    24% de réduction
Expédition estimée: 16-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Accessoires en option pour perfectionner l’agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisher Scientific™
L’agitateur rotatif pour tubes polyvalent offre une flexibilité avec plusieurs options de carrousel
  • Rotateur de tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité Tubes de culture de 14 mm de dia.
Type de produit Carrousel à tubes
Nbre de positions 64
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.