Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Kits for Orion™ 2111LL Low Level Sodium Analyzers
Code produit 12780147 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de tubulures
Électrode demi-cellule au sodium
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12780147 Électrode demi-cellule au sodium -
16864531 Kit de tubulures 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12780147 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 210048
En stock
Ces accessoires et kits permettent de disposer de tous les éléments auxiliaires nécessaires pour une production optimale.
Have all the auxiliary items on hand for top production. We offer an assortment of accessories and kits for the Thermo Scientific™ Orion™ 2111LL Low Level Sodium Analyzers. Accessories and kits include calibration kit and carrrying case, analyzer enclosure, service kit, maintenance kit, consumable kit, and related electrodes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ROSS Sodium Sensing Half-Cell Electrode for use with 2111LL Analyzer
Type Électrode demi-cellule au sodium
À utiliser avec (équipement) Orion™ 2111LL Low Level Sodium Analyzers