Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour agitateur MaxQ™ 8000, support pour un agitateur empilable
Code produit 10023982 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Support
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
10023982 Support 1 pièce
10424992 Support 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10023982 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 194222
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Respectez les exigences de vos différentes applications sans dépasser votre budget grâce à ces accessoires adaptables et pratiques pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Respectez les exigences de vos différentes applications sans dépasser votre budget grâce à ces accessoires adaptables et pratiques pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000. De par leur simplicité et leur flexibilité exceptionnelles, ces accessoires pour agitateurs représentent le choix optimal pour un laboratoire à forte productivité.
Accessoires agitateurs de culture Thermo Scientific
• Base pour 2 agitateurs empilés
• Pieds réglables pour mise à niveau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support
Profondeur (impériale) 35.5 po
Profondeur (métrique) 89,7 cm
Hauteur (impériale) 29,6 po
Hauteur (métrique) 75,2 cm
Largeur (impériale) 45,5 po
Largeur (métrique) 115,6 cm
Poids (impériale) 158 lb
À utiliser avec (équipement) MaxQ 8000