Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour agitateur MaxQ™ 8000, support pour un agitateur empilable
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Respectez les exigences de vos différentes applications sans dépasser votre budget grâce à ces accessoires adaptables et pratiques pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000. De par leur simplicité et leur flexibilité exceptionnelles, ces accessoires pour agitateurs représentent le choix optimal pour un laboratoire à forte productivité.
• Base pour 2 agitateurs empilés
• Pieds réglables pour mise à niveau.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support |
| Profondeur (impériale) | 30.5 po |
| Profondeur (métrique) | 75,2 cm |
| Hauteur (impériale) | 11,8 po |
| Hauteur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (impériale) | 45,5 po |
| Largeur (métrique) | 115,6 cm |
| Poids (impériale) | 142 lb |
| À utiliser avec (équipement) | MaxQ 8000 |