Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
Code produit 10474432 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur de plateforme
Distributeur de gaz (un gaz)
Enregistreur graphique
Kit d’agitateur avec support et montage
Kit d’aimant et de stylo
À utiliser avec (équipement):
Agitateur MaxQ™ HP 420
Agitateurs MaxQ™ HP 416, 430, 420
Agitateurs MaxQ™ HP 435, 436, 480, 481
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481
MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10474432 Kit d’agitateur avec support et montage Agitateur MaxQ™ HP 420 1 pièce
12602795 Adaptateur de plateforme MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481 1 pièce
12652785 Distributeur de gaz (un gaz) MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481 1 pièce
12632795 Kit d’aimant et de stylo Agitateurs MaxQ™ HP 435, 436, 480, 481 1 pièce
12612795 Kit d’aimant et de stylo Agitateurs MaxQ™ HP 416, 430, 420 1 pièce
10719273 Enregistreur graphique MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10474432 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 452000
Bénéficiez d’une flexibilité maximale, quelle que soit votre application, grâce à ces accessoires pour agitateurs orbitaux hautes performances Thermo Scientific™ MaxQ™.
Bénéficiez d’une flexibilité maximale, quelle que soit votre application, grâce aux accessoires Thermo Scientific™ pour agitateurs orbitaux hautes performances MaxQ™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’agitateur avec support et montage
Description Kit de remplissage à deux niveaux pour agitateurs de paillasse, comprenant le support coulissant bas et le support pour agitateur orbital
À utiliser avec (équipement) Agitateur MaxQ™ HP 420