Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour turbidimètre Orion™ AQUAfast AQ3010
Code produit 12033273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoires
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12033273 Accessoires 1 pièce
12043273 Accessoires 10 pièces
12023273 Accessoires 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12033273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AC3SIL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    42.60€ / 1 pièces
    Économisez 4.20€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Générez une mesure précise de la turbidité rapidement grâce à ce turbidimètre fiable et ses accessoires.
Générez une mesure précise de la turbidité rapidement grâce au turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 et à ses accessoires. Parfait pour le travail en usine, sur le terrain ou en laboratoire, ce turbidimètre simple, mais puissant, offre un important éventail de fonctionnalités. Utilisez la source lumineuse à LED infrarouge (IR) pour répondre aux exigences ISO 7027 et mesurer de manière fiable la turbidité avec des valeurs de sélection automatique allant de 0 à 1000 NTU. Cet instrument de mesure IP67 étanche offre une longue durée de vie de la pile d’environ 3000 tests en moyenne.
Caractéristiques :
  • Accessoires pour turbidimètre AQUAfast AQ3010
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Accessoires
À utiliser avec (équipement) Turbidimètre AQUAfast AQ3010
Description Huile de silicone (flacon de 1 ml) et chiffon
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicone Oil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: silicone oil