Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour électrodes de pH Orion™
Product Code. 11757797
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode Sure-Flow et de verre standard, Standard Glass Electrode
Électrode de 6 mm, verre
Électrode de 8 mm, verre
Électrodes de 12 mm, verre
Type:
Flacon de stockage pour électrode
Protège-bulbe
Unit Size:
3 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Type Unit Size
11757797 Électrode Sure-Flow et de verre standard, Standard Glass Electrode Protège-bulbe 5 pièces
10614131 Électrodes de 12 mm, verre Flacon de stockage pour électrode -
11727767 Électrode de 8 mm, verre Flacon de stockage pour électrode 3 pièces
11737767 Électrode de 6 mm, verre Flacon de stockage pour électrode 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11757797 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 910005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.95€
    39.42€ / 5 pièces
    Économisez 8.53€
    17% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Stockez et protégez vos électrodes de pH avec ces accessoires.
Stockez et protégez vos électrodes de pH avec les accessoires Thermo Scientific™ pour électrodes de pH Orion™. Les flacons de stockage protègent et conditionnent les électrodes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Le protège-bulbe protège le bulbe capteur des électrodes de pH en verre.
Protège-bulbe d’électrode
  • Conçus pour les électrodes de pH en verre
  • À utiliser avec des électrodes de pH standard ou Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ : une extrémité du protège-bulbe s’adapte sur les électrodes standard et l’autre extrémité s’adapte sur les électrodes Sure-Flow sans interférer avec l’action de rinçage Sure-Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Garde d'ampoule
À utiliser avec (équipement) Électrode Sure-Flow et de verre standard, Standard Glass Electrode
Type Protège-bulbe