Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for RadEye™ Radiation Detectors
Code produit 16695295 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Docking Station
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16695295 Docking Station 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695295 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 425067065
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Accessory for use with RadEye pocket-sized radiation detectors
  • Docking Station/Car Adapter includes charging circuitry (8-30 V DC, cigarette lighter plug), alarm relay, RS 232 interface, AAA NiMH rechargeable batteries
  • Goose neck mounting kit has suction cup for instanteneous attachment to windshield; fits to docking station (19-172-509) or desktop holder
  • Headset for RadEye includes earphone for RadEye series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Docking Station