Learn More
Metrohm Accessories and Replacement Parts for Models 756 and 831 KF Coulometers
Code produit 10322282
Encompass
Change view
Click to view available options
Type:
Papier thermique
Électrode, sans diaphragme
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10322282 Papier thermique 1 rouleau
12738756 Électrode, sans diaphragme 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10322282 Fournisseur Metrohm Code fournisseur 62237020
Il en reste null
Spécification
Diamètre (impériale) 2.12 in.
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Diamètre (impériale) interne 0.43 in.
Type Papier thermique
Longueur (impériale) 1378 in.
Longueur (métrique) 35000 mm
Largeur (impériale) 2.24 in.
Largeur (métrique) 57 mm