Learn More
Globe Scientific Accessories for Spectrophotometer Cuvettes
Code produit 31922903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
LDPE
Polyethylene
Polystyrene
Type:
Cuvette Holder
Plug Cap
Stirring Stick
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type Conditionnement
31922903 LDPE Plug Cap 1000 pièces
31922764 Polyethylene Cuvette Holder 5 pièces
31922901 Polystyrene Stirring Stick 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31922903 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 111167
Expédition estimée: 27-11-2026
For use with Spectophotometer cuvettes
  • Polyethylene made 12-place cuvette holder of 170 x 50 x 15mm dimensions
  • LDPE snap caps for square cuvettes for added protection against spillage and contamination
  • Polystyrene disposable 90mm stirring stick for access to the bottom of cuvettes
Spécification
Type Plug Cap
À utiliser avec (équipement) Spectrophotometer cuvettes
Matériau LDPE
Longueur du trajet optique 10 mm