Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour agitateur vortex LP
Code produit 15288874 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Plateforme en caoutchouc
Porte-tubes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15288874 Porte-tubes 1 pièce
15248874 Plateforme en caoutchouc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15288874 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.65€
    16.40€ / 1 pièces
    Économisez 1.25€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Optimisez les performances et la flexibilité à l’aide des accessoires Thermo Scientific™ pour agitateurs vortex LP.
  • Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Porte-tubes
Diamètre (métrique) 12 mm
Description Porte-tube avec insert de fixation (diamètre de 12 mm)
À utiliser avec (équipement) Agitateur Vortex
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.