Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Code produit 17982081 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur de plaques
Ensemble de tube de distribution
Ensemble de tube d’aspiration
Filtre d’émission
Kit de microplaques
Kit de mise à niveau pour deux distributeurs
Kit de mise à niveau pour luminométrie et AlphaScreen
Kit de mise à niveau pour luminométrie et TRF
Kit de mise à niveau pour luminométrie, AlphaScreen et TRF
Liquid Protection Tray
Mise à niveau AlphaScreen
Outil de prélèvement de filtres
Plateau robotique
Plateau universel
Seringue pour distributeur
Support d’adaptateur
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17982081 Kit de mise à niveau pour luminométrie et TRF 1 pièce
15330787 Support d’adaptateur 1 pièce
15340787 Outil de prélèvement de filtres 1 pièce
15390777 Mise à niveau AlphaScreen 1 pièce
12433458 Ensemble de tube d’aspiration 1 pièce
12439757 Filtre d’émission 1 pièce
11599479 Adaptateur de plaques 1 pièce
12472238 Adaptateur de plaques 1 pièce
12871886 Adaptateur de plaques 1 pièce
12492238 Adaptateur de plaques 1 pièce
11905484 Adaptateur de plaques -
11589309 Adaptateur de plaques 1 pièce
11995474 Adaptateur de plaques 1 pièce
12432248 Plateau universel 1 pièce
12442248 Plateau robotique 1 pièce
12452248 Adaptateur de plaques 1 pièce
12472248 Adaptateur de plaques 1 pièce
12492248 Seringue pour distributeur 1 pièce
12402258 Ensemble de tube de distribution 1 pièce
12412258 Seringue pour distributeur 1 pièce
17198238 Kit de microplaques 1 pièce
17954312 Liquid Protection Tray 1 pièce
17972051 Kit de mise à niveau pour luminométrie et AlphaScreen 1 pièce
17932161 Kit de mise à niveau pour luminométrie, AlphaScreen et TRF 1 pièce
17982051 Kit de mise à niveau pour deux distributeurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 17982081 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VLUPLT07
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Divers accessoires à utiliser avec le lecteur de microplaques multimode Varioskan™ LUX.
Ces accessoires sont à utiliser avec le lecteur de microplaques Varioskan™ LUX Multimode. Conçu pour répondre au large éventail de besoins des chercheurs en sciences biologiques, le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan LUX est équipé d’une vaste gamme de technologies de mesure, y compris pour l’absorbance, l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence en temps différé. Grâce à la sélection de plage dynamique automatique, l’instrument simplifie la configuration de mesure et ses commandes intelligentes de sécurité facilitent les flux de travail et permettent d’éviter les erreurs expérimentales. Varioskan LUX repousse les limites de la confiance et de la facilité grâce à une technologie conçue pour aider les chercheurs’ . Le lecteur multimode Varioskan LUX a reçu la certification HTRF™ de Cisbio Bioassays et la validation DLReady™ de Promega Corporation.
Varioskan LUX is a modular instrument, you can upgrade it with missing features later.
  • Installation of the upgrade kits must be carried out by trained and authorized service personnel.
  • For TRF and/or AlphaScreen technology upgrades, the instrument must be equipped with a luminescence module.
  • TRF and/or AlphaScreen technology upgrades include excitation filters but not emission filters. Please order emission filters separately.
  • Please contact your local representative to discuss about the instrument upgrade option
Plate adapters are used for adapting plates that are of different heights.
  • Adapters adjust the plates to the optimum height for measuring and dispensing.
  • Choose the adapter based on the plate format in use and whether the lid is needed or not.
There are two types of plate trays: universal and robotic.
  • The universal plate tray is for basic use and it is compatible with all plate formats (6- to 1536-well plates).
  • A robotic plate tray is for automated use with robots and is compatible with 96- to 1536-well plate formats.
If the dispensers are in frequent use, it is recommended to replace the aspirate and dispensing tubings once a year.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de mise à niveau pour luminométrie et TRF
À utiliser avec (équipement) Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Gamme de produits Varioskan