Description
- Utilisez la valeur de charge avec la tête pressiofuge
- Le kit d'entretien comprend un réservoir d'échantillon, un récipient pour le filtrat et des joints toriques.
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Valve de charge |
| Comprend | Non applicable |
| Type | Accessoire pour le modèle Vivacell |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Vivacell 20 et 70 ; Pour tête à centrifuger sous pression |