Learn More
Caframo™ Ensemble turbine
Description
- Acier inoxydable 316 L électropoli
- Dimensions de l’arbre : 188 x 6,0 mm
- Dimensions des lames radiales et axiales : 13 x 30 mm
- Vis de serrage compatible avec l’outil standard
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Deux types de flux au choix
- Lames facilement interchangeables
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 6 mm |
| Dimensions (L x l) | 12 x 30 mm |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| Type | Turbine |
| Matériau | Acier inoxydable |