Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Acclaim™ 120 C18
Code produit 11391783 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
11391783 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11351783 50 mm 2,1 mm 5 μm -
11361783 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11371783 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11381783 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11301793 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11311793 150 mm 4,6 mm 5 μm -
11321793 250 mm 4,6 mm 5 μm -
12361143 250 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
12709805 100 mm 3 mm 3 μm -
11332073 250 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11371953 50 mm 3 mm 2,2 μm 1 pièce
11361953 100 mm 3 mm 2,2 μm 1 pièce
11331953 30 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11311953 150 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11341933 250 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11311913 100 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11321913 50 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 pièce
11381903 50 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11381883 75 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11371883 33 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11351863 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11361773 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11351773 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11341773 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11331773 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11321773 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11371973 10 mm 3 mm 5 μm 2 pièces
11301923 10 mm 4,6 mm 5 μm 2 pièces
11341733 10 mm 2,1 mm 5 μm 2 pièces
11311773 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
12769795 75 mm 3 mm 2,2 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 11391783 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 059146
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisez ces colonnes C18 en phase inverse à haute efficacité pour une résolution maximale dans un grand nombre d’applications.
Améliorez l’efficacité de la séparation dans vos applications en phase inverse grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18. Ces colonnes sont dotées d’un substrat de silice ultra-pure avec une très faible teneur en métal pour minimiser les effets de traînée et obtenir des formes de pic symétriques. La chimie de greffage unique donne une excellente couverture de surface offrant des séparations hautement prévisibles qui ne sont pas affectées par les interactions secondaires. Utilisez ces colonnes à haute efficacité pour une résolution maximale dans un grand nombre d’applications.
Colonnes en phase inverse haute performance pour des résultats reproductibles
  • Très grande couverture de surface et très faible teneur en métaux pour des colonnes offrant une excellente efficacité
  • Performance reproductible de colonne à colonne
  • Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
  • Stables pour un pH compris entre 2 et 8
  • Disponibles en granulométries de 2,2, 3 et 5 μm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
  • Également disponibles au format RSLC de 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
À propos des colonnes HPLC de la gamme Acclaim
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
  • Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
  • Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 4500 psi (310 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 18 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Concept écologique FSC