Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Product Code. 11352013 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
15 mm
70 mm
50 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
500 mm
500 mm
750 mm
Diamètre (métrique):
0,05 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,75 mm
0,75 mm
0.075 mm
75 μm
1 mm
1 mm
Granulométrie:
2 μm
3 μm
5 μm
Type de produit:
Cartouche de piégeage
Colonne
Colonne analytique
Colonne analytique, NanoViper
Colonne de piégeage
Colonne nano analytique
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Type de produit Unit Size
11352013 150 mm 0,075 mm 3 μm Colonne de piégeage 2 pièces
11342263 50 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
11352263 150 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11362263 250 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11372263 500 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Cartouche de piégeage 1 pièce
11362113 5 mm 0,3 mm 5 μm Cartouche de piégeage 5 pièces
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Cartouche de piégeage 1 pièce
11382243 150 mm 0,1 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
11332253 150 mm 0,2 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
11392243 150 mm 0,1 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
11352103 150 mm 0,075 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11362103 250 mm 0,075 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11352023 150 mm 0,05 mm 2 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
11372013 150 mm 0,3 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11392253 50 mm 0,75 mm 2 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
11382013 500 mm 0,75 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11342013 150 mm 0,075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11342023 50 mm 0,05 mm 2 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
11332023 50 mm 0,3 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15597520 250 mm 0.075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15810705 150 mm 0,075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15820705 500 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
15567530 500 mm 0,075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15572920 750 mm 0,075 mm 2 μm Colonne nano analytique 1 pièce
15800705 50 mm 1 mm 2 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
15588090 70 mm 75 μm 3 μm Colonne de piégeage 1 pièce
15527660 150 mm 0,05 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
12739835 150 mm 0,05 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11382253 250 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11342103 150 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11312263 150 mm 0,1 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
15517460 150 mm 0,075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
17294434 150 mm 0,1 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
17204444 150 mm 0,3 mm 3 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
13486836 150 mm 1 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15518080 250 mm 0,05 mm 2 μm Colonne 1 pièce
15588080 500 mm 0,05 mm 2 μm Colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11352013 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 164535
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons de protéomique complexes, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Les colonnes LC PepMap offrent plusieurs longueurs permettant une séparation des peptides rapide ou de haute résolution.
  • Haute résolution pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes
  • Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
  • Conçues pour la LC-MS sans TFA, minimisant les effets de suppression ionique
  • Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
  • Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
  • Faciles à utiliser, HPLC miniaturisée de pointe
  • Pré-assemblées avec raccords d’entrée de colonne nanoViper pour faciliter l’installation des colonnes
Principaux avantages des raccords nanoViper
  • Grande facilité d’utilisation, aucun manchon pour les petits capillaires
  • Montage sans outil
  • Pas de dégâts aux colonnes causés par un serrage excessif : le système peut supporter des pressions atteignant jusqu’à 1 000 bar et est compatible avec les vannes et raccords de fabricants tiers
  • Aucune défaillance expérimentale en raison de mauvaises connexions
Idéales pour la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques, ainsi que la cartographie de peptides par LC-MS/MS pour l’identification de protéines, la découverte de marqueurs biologiques et la biologie des systèmes.
  • Capacité de charge élevée
  • À utiliser pour l’analyse de peptides peu abondants, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes
  • Sélection de la longueur et du dia. int. de la colonne selon vos exigences en termes de cadence, de sensibilité et de quantité d’échantillon disponible
  • Choix de longueurs de 50, 150, 250, 500 mm et de dia. int. de 50, 75, 300 et 1 000 µm
  • De meilleures séparations de protéines et de peptides
  • La LC/MS sans acide trifluoroacétique (TFA) minimise les effets de suppression pour une meilleure sensibilité MS
  • Excellente efficacité de séparation
  • Meilleure résolution et meilleure récupération
  • Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™
Les colonnes nano PepMap sont également disponibles pré-assemblées avec un raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™, pour une connexion sans volume mort à 1 000 bar.
  • Aucun outil requis
  • Offre des connexions avec un volume mort proche de zéro
  • Résiste à des pressions pouvant aller jusqu’à 1 000 bar
À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro :
Les colonnes nano (75 µm), capillaires (300 µm) et micro (1 000 µm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillon est souvent limitée et les colonnes avec un diamètre interne plus petit peuvent augmenter la sensibilité dans les cas où l’échantillon est en quantité restreinte. Bien que les colonnes LC nano soient souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et des micro colonnes sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier l’interfaçage LC-MS. Les colonnes Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles en nano, capillaires et micro avec diverses compositions chimiques pour l’analyse des peptides et des protéines.
Utilisez les colonnes de piégeage PepMap pour le dessalage et la préconcentration de peptides avant la séparation LC avec détection MS. Les colonnes de piégeage fournissent la meilleure efficacité pour les expériences de cartographie peptidique unidimensionnelle et les analyses 2D-LC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne de piégeage, NanoViper
Diamètre (métrique) 0,075 mm
À utiliser avec Système nano RSLC UltiMate 3000
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 7250 psi (500 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité Lot de 2
Surface spécifique 450 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits nanoLC
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 15 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Silice fondue gainée PEEK
Bed Length 20 mm
Type de produit Colonne de piégeage