Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Code produit 11352263 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
15 mm
70 mm
50 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
500 mm
500 mm
750 mm
Diamètre (métrique):
0,05 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,75 mm
0,75 mm
0.075 mm
75 μm
1 mm
1 mm
Granulométrie:
2 μm
3 μm
5 μm
Type de produit:
Cartouche de piégeage
Colonne
Colonne analytique
Colonne analytique, NanoViper
Colonne de piégeage
Colonne nano analytique
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Type de produit unitSize
11352263 150 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11342263 50 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
11362263 250 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11372263 500 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Cartouche de piégeage 1 pièce
11362113 5 mm 0,3 mm 5 μm Cartouche de piégeage 5 pièces
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Cartouche de piégeage 1 pièce
11382243 150 mm 0,1 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
11332253 150 mm 0,2 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
11392243 150 mm 0,1 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
11352103 150 mm 0,075 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11362103 250 mm 0,075 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11352023 150 mm 0,05 mm 2 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
11372013 150 mm 0,3 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11392253 50 mm 0,75 mm 2 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
11382013 500 mm 0,75 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11342013 150 mm 0,075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11342023 50 mm 0,05 mm 2 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
11332023 50 mm 0,3 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15597520 250 mm 0.075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11352013 150 mm 0,075 mm 3 μm Colonne de piégeage 2 pièces
15810705 150 mm 0,075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15820705 500 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
15567530 500 mm 0,075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15572920 750 mm 0,075 mm 2 μm Colonne nano analytique 1 pièce
15800705 50 mm 1 mm 2 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
15588090 70 mm 75 μm 3 μm Colonne de piégeage 1 pièce
12739835 150 mm 0,05 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15527660 150 mm 0,05 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
11382253 250 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11342103 150 mm 0,075 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
11312263 150 mm 0,1 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
15517460 150 mm 0,075 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
17294434 150 mm 0,1 mm 5 μm Colonne de piégeage 2 pièces
17204444 150 mm 0,3 mm 3 μm Colonne analytique, NanoViper 1 pièce
13486836 150 mm 1 mm 2 μm Colonne analytique 1 pièce
15518080 250 mm 0,05 mm 2 μm Colonne 1 pièce
15588080 500 mm 0,05 mm 2 μm Colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Code produit 11352263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 164568
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons de protéomique complexes, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Les colonnes LC PepMap offrent plusieurs longueurs permettant une séparation des peptides rapide ou de haute résolution.
  • Haute résolution pour l’identification des protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes
  • Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
  • Conçues pour la LC-MS sans TFA, minimisant les effets de suppression ionique
  • Optimisées pour le couplage ESI-MS et MALDI-MS
  • Reproductibilité exceptionnelle d’une colonne à une autre
  • Faciles à utiliser et à la pointe de la HPLC miniaturisée
  • Pré-assemblées avec raccords d’entrée de colonne nanoViper pour faciliter l’installation des colonnes
Principaux avantages des raccords nanoViper
  • Grande facilité d’utilisation, aucun manchon pour les petits capillaires
  • Montage sans outil
  • Pas de dégâts aux colonnes causés par serrage excessif : le système peut supporter des pressions atteignant 1 000 bars et est compatible avec toutes les vannes et raccords concurrents
  • Aucune défaillance expérimentale en raison de mauvaises connexions
Idéales pour la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques, ainsi que la cartographie de peptides par LC-MS/MS pour l’identification de protéines, la découverte de marqueurs biologiques et la biologie des systèmes.
  • Grande capacité de chargement
  • Pour l’analyse des peptides de faible abondance, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes
  • Sélection de la longueur et du D.I. de la colonne selon vos exigences en termes de cadence, de sensibilité et de quantité d’échantillon disponible
  • Choix de longueurs de 50, 150, 250, 500 mm et de D.I. de 50, 75, 300 et 1 000 μm
  • Meilleures séparations de protéines et de peptides
  • La LC-MS sans acide trifluoroacétique (TFA) minimise les effets de suppression, pour une meilleure sensibilité MS
  • Une excellente efficacité de séparation
  • Une meilleure résolution et une meilleure récupération
  • Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™
Les colonnes nano PepMap sont également disponibles pré-assemblées avec un raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™, pour une connexion sans volume mort à 1 000 bar.
  • Aucun outil requis
  • Offre des connexions avec un volume mort proche de zéro
  • Résiste à des pressions pouvant aller jusqu’à 1 000 bars
À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro
Les colonnes nano (75 μm), capillaires (300 μm) et micro (1 000 μm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillons est souvent limitée et les colonnes avec un D.I. plus petit peuvent augmenter la sensibilité lorsque les échantillons sont en quantité restreinte. Bien que les colonnes LC nano soient souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et micro sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier l’interfaçage LC-MS. Les colonnes nano, capillaires et micro Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles avec diverses compositions chimiques pour l’analyse des peptides et des protéines.
Utilisez les colonnes de piégeage PepMap pour le dessalage et la préconcentration des peptides avant la séparation LC avec détection MS. Les colonnes de piégeage fournissent la meilleure efficacité pour les expériences de cartographie peptidique unidimensionnelle et les analyses 2D-LC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique, NanoViper
Diamètre (métrique) 0,075 mm
À utiliser avec LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 7250 psi (500 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 450 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits nanoLC
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 15 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Silice fondue
Type de produit Colonne analytique