Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Code produit 15597520 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Type de produit | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15597520 | 250 mm | 0.075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11342263 | 50 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 11352263 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11362263 | 250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11372263 | 500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Cartouche de piégeage | 1 pièce |
| 11362113 | 5 mm | 0,3 mm | 5 μm | Cartouche de piégeage | 5 pièces |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Cartouche de piégeage | 1 pièce |
| 11382243 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 11332253 | 150 mm | 0,2 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 11392243 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 11352103 | 150 mm | 0,075 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11362103 | 250 mm | 0,075 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11352023 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 11372013 | 150 mm | 0,3 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11392253 | 50 mm | 0,75 mm | 2 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 11382013 | 500 mm | 0,75 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11342013 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11342023 | 50 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 11332023 | 50 mm | 0,3 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11352013 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 15810705 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15820705 | 500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15567530 | 500 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15572920 | 750 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne nano analytique | 1 pièce |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 15588090 | 70 mm | 75 μm | 3 μm | Colonne de piégeage | 1 pièce |
| 15527660 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 12739835 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11382253 | 250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11342103 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11312263 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 15517460 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 17294434 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 17204444 | 150 mm | 0,3 mm | 3 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15518080 | 250 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne | 1 pièce |
| 15588080 | 500 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne | 1 pièce |
Utilisez le code promo 27993
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27993" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons de protéomique complexes, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Les colonnes LC PepMap offrent plusieurs longueurs permettant une séparation des peptides rapide ou de haute résolution.
- Haute résolution pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes
- Capacité de charge exceptionnelle permettant d’obtenir une grande sensibilité en LC/MS
- Conçues pour la LC-MS sans TFA, minimisant les effets de suppression ionique
- Optimisées pour le couplage ESI-MS et MALDI-MS
- Reproductibilité exceptionnelle d’une colonne à une autre
- Faciles à utiliser et à la pointe de la HPLC miniaturisée
- Pré-assemblées avec raccords d’entrée de colonne nanoViper pour faciliter l’installation des colonnes
Principaux avantages des raccords nanoViper
- Grande facilité d’utilisation, aucun manchon pour les petits capillaires
- Montage sans outil
- Pas de dégâts aux colonnes causés par serrage excessif : le système peut supporter des pressions atteignant 1 000 bars et est compatible avec toutes les vannes et raccords concurrents
- Aucune défaillance expérimentale en raison de mauvaises connexions
- Grande capacité de chargement
- Pour l’analyse des peptides de faible abondance, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes
- Sélection de la longueur et du D.I. de la colonne selon les exigences de cadence et de sensibilité et la quantité d’échantillon disponible
- Choix de longueurs de 50, 150, 250, 500 mm et de D.I. de 50, 75, 300 et 1 000 μm
- Meilleures séparations de protéines et de peptides
- La LC-MS sans acide trifluoroacétique (TFA) minimise les effets de suppression, pour une meilleure sensibilité MS
- Une excellente efficacité de séparation
- Une meilleure résolution et une meilleure récupération
- Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™
Les colonnes nano PepMap sont également disponibles pré-assemblées avec un raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™, pour une connexion sans volume mort à 1 000 bar.
- Aucun outil requis
- Offre des connexions avec un volume mort proche de zéro
- Résiste à des pressions pouvant aller jusqu’à 1 000 bars
À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro
Les colonnes nano (75 μm), capillaires (300 μm) et micro (1 000 μm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillons est souvent limitée et les colonnes avec un D.I. plus petit peuvent augmenter la sensibilité lorsque les échantillons sont en quantité restreinte. Bien que les colonnes LC nanométriques soient souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et micrométriques sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier la liaison par interface LC-MS. Les colonnes nanométriques, capillaires et micrométriques Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles avec diverses compositions chimiques pour l’analyse de peptides et de protéines.
Utilisez les colonnes de piégeage PepMap pour le dessalage et la préconcentration des peptides avant la séparation LC avec détection MS. Les colonnes de piégeage fournissent la meilleure efficacité pour les expériences de cartographie peptidique unidimensionnelle et les analyses 2D-LC.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique, NanoViper |
| Diamètre (métrique) | 0.075 mm |
| Débit | 300 nl/min |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 11600 psi (800 bars) |
| Granulométrie | 2 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 450 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 0.15 |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Matériau | Silice fondue gainée PEEK |
| Type de produit | Colonne analytique |
| Afficher plus Afficher moins |