Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Code produit 17294434 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Artikelnummer. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Type de produit | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17294434 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 11342263 | 50 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 11352263 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11362263 | 250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11372263 | 500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Cartouche de piégeage | 1 pièce |
| 11362113 | 5 mm | 0,3 mm | 5 μm | Cartouche de piégeage | 5 pièces |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Cartouche de piégeage | 1 pièce |
| 11382243 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 11332253 | 150 mm | 0,2 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 11392243 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 11352103 | 150 mm | 0,075 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11362103 | 250 mm | 0,075 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11352023 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 11372013 | 150 mm | 0,3 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11392253 | 50 mm | 0,75 mm | 2 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 11382013 | 500 mm | 0,75 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11342013 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11342023 | 50 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 11332023 | 50 mm | 0,3 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15597520 | 250 mm | 0.075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11352013 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 15810705 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15820705 | 500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15567530 | 500 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15572920 | 750 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne nano analytique | 1 pièce |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 15588090 | 70 mm | 75 μm | 3 μm | Colonne de piégeage | 1 pièce |
| 15527660 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 12739835 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11382253 | 250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11342103 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11312263 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Colonne de piégeage | 2 pièces |
| 15517460 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 17204444 | 150 mm | 0,3 mm | 3 μm | Colonne analytique, NanoViper | 1 pièce |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 15518080 | 250 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne | 1 pièce |
| 15588080 | 500 mm | 0,05 mm | 2 μm | Colonne | 1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Beschreibung
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons de protéomique complexes, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Les colonnes LC PepMap offrent plusieurs longueurs permettant une séparation des peptides rapide ou de haute résolution.
- Haute résolution pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes
- Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
- Conçues pour la LC-MS sans TFA, minimisant les effets de suppression ionique
- Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
- Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
- Faciles à utiliser, HPLC miniaturisée de pointe
- Pré-assemblées avec raccords d’entrée de colonne nanoViper pour faciliter l’installation des colonnes
Principaux avantages des raccords nanoViper
- Grande facilité d’utilisation, aucun manchon pour les petits capillaires
- Montage sans outil
- Pas de dégâts aux colonnes causés par un serrage excessif : le système peut supporter des pressions atteignant jusqu’à 1 000 bar et est compatible avec les vannes et raccords de fabricants tiers
- Aucune défaillance expérimentale en raison de mauvaises connexions
Idéales pour la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques, ainsi que la cartographie de peptides par LC-MS/MS pour l’identification de protéines, la découverte de marqueurs biologiques et la biologie des systèmes.
- Capacité de charge élevée
- À utiliser pour l’analyse de peptides peu abondants, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes
- Sélection de la longueur et du dia. int. de la colonne selon vos exigences en termes de cadence, de sensibilité et de quantité d’échantillon disponible
- Choix de longueurs de 50, 150, 250, 500 mm et de dia. int. de 50, 75, 300 et 1 000 µm
- De meilleures séparations de protéines et de peptides
- La LC/MS sans acide trifluoroacétique (TFA) minimise les effets de suppression pour une meilleure sensibilité MS
- Excellente efficacité de séparation
- Meilleure résolution et meilleure récupération
- Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™
Les colonnes nano PepMap sont également disponibles pré-assemblées avec un raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™, pour une connexion sans volume mort à 1 000 bar.
- Aucun outil requis
- Offre des connexions avec un volume mort proche de zéro
- Résiste à des pressions pouvant aller jusqu’à 1 000 bar
À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro :
Les colonnes nano (75 µm), capillaires (300 µm) et micro (1 000 µm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillon est souvent limitée et les colonnes avec un diamètre interne plus petit peuvent augmenter la sensibilité dans les cas où l’échantillon est en quantité restreinte. Bien que les colonnes LC nano soient souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et des micro colonnes sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier l’interfaçage LC-MS. Les colonnes Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles en nano, capillaires et micro avec diverses compositions chimiques pour l’analyse des peptides et des protéines.
Utilisez les colonnes de piégeage PepMap pour le dessalage et la préconcentration de peptides avant la séparation LC avec détection MS. Les colonnes de piégeage fournissent la meilleure efficacité pour les expériences de cartographie peptidique unidimensionnelle et les analyses 2D-LC.
Spezifikation
Spezifikation
| Format de colonne | Colonne de piégeage, NanoViper |
| Diamètre (métrique) | 0,1 mm |
| À utiliser avec | Système nano RSLC UltiMate 3000 |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 7250 psi (500 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Quantité | Lot de 2 |
| Surface spécifique | 450 m2/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produits | nanoLC |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 15 % |
| Type de colonne | Analyse des peptides |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Bed Length | 20 mm |
| Type de produit | Colonne de piégeage |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |