Description
Obtenez une cartographie des peptides et une séparation des protéines de haute résolution grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18. Les particules de silice ultra-pures de 3 μm réduisent les limites de la diffusion des analytes dans la phase stationnaire, ce qui se traduit par des séparations rapides à haute résolution. Par rapport aux remplissages des colonnes de 5 μm, les particules plus petites permettent d’obtenir des débits plus élevés et des gradients plus faibles, sur des colonnes plus courtes, pour réaliser des séparations plus rapides.
- Chimie de greffage C18 haute performance sur le substrat de silice aux pores de 300 Å
- Applications testées pour leur compatibilité avec la cartographie de peptides
- Reproductibles pour des résultats fiables
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
- Sélectivité complémentaire, efficacité de colonne élevée et ultra haute résolution
- Large spectre de phases stationnaires, y compris les phases C8 et C18 traditionnelles, les phases polaires intégrées et d’autres phases spécifiques, notamment à pores larges
- Performances testées afin de garantir fiabilité et qualité élevées
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 4500 psi (310 bars) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2,5 à 7,5 |
| Porosité | 300 Å |
| Quantité | Chaque |
| Surface spécifique | 100 m²/g |
| Afficher plus |