Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ AmG C18
Code produit p-6551584 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
15582920 150 mm 2,1 mm 1 pièce
15502930 150 mm 3 mm 1 pièce
15522930 150 mm 4,6 mm 1 pièce
15592920 10 mm 2,1 mm 2 pièces
15512930 10 mm 3 mm 2 pièces
15532930 10 mm 4,6 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15582920 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 088753
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répondez aux exigences actuelles en matière d’analyses d’antibiotiques aminoglycosides, notamment en matière de caractérisation et de quantification de la pureté des médicaments. Elles ont une tolérance unique aux conditions difficiles.
Obtenez des colonnes haute performance en phase inversée pour l’analyse des aminoglycosides. La colonne HPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 robuste offre une tolérance exceptionnelle requise pour les séparations chromatographiques par formation de paires d’ions des aminoglycosides. Ces colonnes C18 à base de silice sont optimisées pour diverses analyses d’antibiotiques aminoglycosidiques, notamment la caractérisation et la quantification de la pureté des médicaments, la surveillance des médicaments thérapeutiques et les tests de contrôle des résidus dans différentes matrices. Ces colonnes sont stables à faible pH, à haute température, pour les solvants organiques et pour les phases mobiles aqueuses.
Extrêmement stables pour les analyses d’aminoglycosides
La colonne Acclaim AmG C18 est spécialement conçue pour l’analyse HPLC en phase inverse (IP-RPLC) à paire d’ions d’antibiotiques aminoglycosides utilisant des acides carboxyliques perfluorés volatils comme réactif à paire d’ions, tels que l’acide trifluoroacétique (TFA) 100 mM. La phase stationnaire Acclaim AmG C18 est basée sur une technologie de greffage C18 exclusive qui offre une stabilité extrêmement élevée dans les conditions acides. Cette colonne de spécialité présente une excellente sélectivité et une haute résolution pour l’analyse des antibiotiques aminoglycosides. En outre, elle est facile à utiliser, car la phase mobile aqueuse simple (par ex. TFA 100 mM) sans solvant organique et sans tampon de réglage du pH est suffisante dans la plupart des cas.
  • Excellente sélectivité des aminoglycosides
  • Tolérance supérieure aux conditions acides
  • Haute efficacité et débit élevé
  • Simplicité d’utilisation
La colonne peut être utilisée avec les détecteurs UV, CAD, ELSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 8000 psi (550 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 0,5 à 10
Porosité 120 Å
Quantité Chaque
Température <80°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, haute pureté
Type de colonne Analyse des aminoglycosides
Phase Phase inverse
Concept écologique FSC