Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ C30
Code produit 12709825 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
12709825 250 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11312003 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11322003 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
12769815 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
12779815 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
12799815 50 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
12719825 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
12729825 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11332003 10 mm 4,6 mm 5 μm 2 pièces
11342003 10 mm 3 mm 5 μm 2 pièces
11352003 10 mm 2,1 mm 5 μm 2 pièces
11362003 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11372003 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11362023 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11372023 250 mm 3 mm 3 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 12709825 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 078664
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour une excellente séparation des isomères structuraux hydrophobes.
Pour les séparations d’isomères hydrophobes structurellement proches, les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 en phase inverse offrent d’excellents résultats. La modification covalente de l’alkyle silane C30 sur le gel de silice poreuse ultra-pure sphérique confère à ces colonnes une sélectivité de forme élevée. Elles sont entièrement compatibles avec divers tampons aqueux et utiles pour une large gamme d’applications d’analytes. Elles offrent en outre plus de flexibilité dans le développement de méthodes.
Sélectivité de forme élevée pour la séparation des isomères structurellement liés
  • Sélectivité unique complémentaire à d’autres colonnes en phase inverse
  • Grande efficacité et remplissage robuste
  • Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
  • Stables pour un pH compris entre 2 et 8
  • Disponible en tailles de particules 3 et 5 μm, diamètres 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 200 Å
À propos des colonnes HPLC de la gamme Acclaim
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
  • Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
  • Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Débit 0,2 à 0,3 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 10000 psi (690 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 200 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 200 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L62
Phase stationnaire C30
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 13 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Exclusif
Phase Phase inverse
Concept écologique FSC