Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ HILIC-10
Code produit 11392043 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
11392043 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11372043 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11382043 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11322053 10 mm 2,1 mm 5 μm 2 pièces
11312053 10 mm 4,6 mm 5 μm 2 pièces
11302053 10 mm 3 mm 5 μm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11392043 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 074259
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes HILIC pour retenir et séparer les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inverse.
Séparez les molécules hautement hydrophiles par chromatographie liquide à interaction hydrophile grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10. Ces colonnes retiennent et séparent les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inverse. Leur base en silice poreuse, sphérique et de haute pureté, est modifiée par liaison covalente avec une couche hydrophile exclusive. Cette chimie permet l’utilisation d’une phase mobile aqueuse de 5 à 20 % tout en conservant l’affinité pour les analytes polaires. Le débit de l’échantillon est augmenté sans avoir besoin d’évaporer puis de reconstituer les échantillons dissous dans des solvants non aqueux.
Séparations robustes et reproductibles de composés hautement polaires :
  • Sélectivité unique, en complément de celle des colonnes en phase inverse
  • Sensibilité optimisée pour la détection par MS
  • Stables hydrolytiquement
  • Remplissage fiable des colonnes
  • Large gamme d’applications, y compris la séparation des médicaments et des métabolites de médicament hydrophiles
Les colonnes LC Acclaim HILIC-10 sont disponibles en granulométrie de 3 μm, avec une grande variété de formats de colonne : 4,6 × 150 mm, pour l’analyse de routine à cadence élevée ; 3,0 × 150 mm, pour l’analyse à cadence élevée avec consommation de solvants réduite ; et 2,1 × 150 mm, pour l’analyse LC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chimie pour les colonnes Groupe polaire exclusif
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Débit 0,2 à 0,4 ml/min
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 8 500 psi (590 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 70°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 8 %
Type de colonne HILIC
“End-capped” Oui
Phase HILIC
Type Colonne analytique
Concept écologique FSC