Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte
Code produit 11351883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
10 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
11351883 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11361883 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11311903 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11341963 10 mm 3 mm 5 μm 2 pièces
11321963 50 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11351943 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11341943 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11391923 10 mm 4,6 mm 5 μm 2 pièces
11321733 10 mm 2,1 mm 5 μm 2 pièces
15624128 250 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11351883 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 064984
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1.
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1. La phase stationnaire à base de silice dispose d’une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité ionisable qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange d’anions faibles. Cette chimie unique est à l’origine d’un mécanisme de séparation multimode pour la séparation simultanée des molécules acides, basiques et neutres. La sélectivité est entièrement réglable grâce à des modifications de la force ionique, du pH ou de la teneur en solvants organiques.
Sélectivité idéale pour la séparation des molécules anioniques
  • Mécanisme de rétention multi-mode : phase inverse, échange anionique faible et modes HILIC
  • Différenciation des molécules ayant des hydrophobicités similaires, telles que les acides organiques hydrophiles
  • Sélectivité orthogonale aux colonnes pour phase inverse
  • Colonne très efficace et excellente asymétrie des pics
  • Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
  • Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5 200 psi (360 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2,5 à 7,5
Porosité 120 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 50°C
Type d’USP L78
Phase stationnaire Chaîne alkyle hydrophobe avec terminaison ionisable
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Exclusif
Phase Phase inverse, échange d’ions, HILIC
Concept écologique FSC