Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WCX-1 mode mixte
Code produit 11341903 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
11341903 150 mm 4,6 mm 5 μm -
11321903 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11351903 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11351963 10 mm 3 mm 5 μm 2 pièces
11331963 50 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11361823 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11351823 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11301933 10 mm 4,6 mm 5 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11341903 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 068353
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séparez les molécules cationiques grâce au contrôle de sélectivité réglable puissant à l’aide de cette colonne LC à échange cationique faible en phase inverse en mode mixte.
Séparez les molécules cationiques avec un contrôle de sélectivité réglable puissant à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode WCX-1. La phase stationnaire à base de silice comporte une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité carboxyle qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange de cations faibles. Ce mécanisme de séparation multimode permet une séparation simultanée des composés basiques et neutres. En réglant indépendamment ou simultanément la force ionique de la phase mobile, le pH et le modificateur organique, vous pouvez contrôler la sélectivité des composés ionisables et neutres.
Retiennent et séparent les molécules basiques hautement hydrophiles à hautement hydrophobes
  • Mécanisme de rétention multimode : modes phase inverse, échange cationique faible, exclusion d’anions et HILIC
  • Sélectivité complémentaire aux colonnes C18 en phase inverse
  • Colonne primaire efficace pour une variété d’analytes basiques ; colonne également idéale pour le développement de méthodes secondaires
  • Polyvalentes dans les applications nécessitant différentes sélectivités
  • Formes de pics symétriques et excellente efficacité
  • Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
  • Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 0,5 à 3,0 ml/min
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2,5 à 7
Porosité 120 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 50°C
Type d’USP L85
Phase stationnaire Chaîne d’alkyle hydrophobe avec une terminaison carboxyle
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Exclusif
Phase Phase inverse, échange d’ions, exclusion d’ions, HILIC
Matériau Stainless Steel
Technique Mixed Mode
Concept écologique FSC