Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ pour acides organiques
Code produit 11371803 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
11371803 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11381803 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11301983 10 mm 3 mm 5 μm 2 pièces
11351923 10 mm 4 mm 5 μm 2 pièces
11321943 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11331943 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11371803 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 062902
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour la séparation des acides organiques hydrophiles, aliphatiques et aromatiques.
Pour des performances inégalées en matière de séparation des acides organiques hydrophiles, aliphatiques et aromatiques, utilisez les colonnes LC pour acides organiques Thermo Scientific™ Acclaim™. Ces colonnes à base de silice à haute efficacité et en phase inverse sont compatibles avec les phases mobiles 100 % aqueuses et présentent une excellente stabilité hydrolytique à un pH faible pour une excellente sélectivité dans la séparation des acides organiques. Obtenez des séparations haute résolution avec des durées d’exécution courtes et une préparation d’échantillons minimale.
Analyse hautement efficace et à haut débit des acides organiques
  • Sélectivité idéale pour les petits acides organiques hydrophiles, les acides aliphatiques C1 à C7 et les acides aromatiques hydrophiles
  • Excellente efficacité des colonnes et des formes de pic pour les acides organiques
  • Stabilité hydrolytique dans des conditions de faible pH pour une rétention optimale en phase inverse des acides organiques
  • Utilisation testée pour garantir l’homogénéité des séparations des acides organiques hydrophiles
  • Conditionnées dans des corps de colonne en PEEK sans métal pour éliminer toute interaction indésirable entre les analytes et le corps de la colonne
  • Disponibles en granulométries de 3,0 et 5,0 μm, diamètres de 2,1, 3,0 et 4,0 mm et longueurs de 150 et 250 mm
Recommandées pour analyser et tester la qualité des denrées alimentaires, des boissons, des produits pharmaceutiques, des produits intermédiaires chimiques et des échantillons environnementaux.
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes de spécialité Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur une chimie novatrice et unique pour une résolution supérieure et une utilisation aisée.
  • Testées pour garantir des séparations uniformes
  • Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de pic
  • Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 0,6 à 1,5 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 4 000 psi (275 bars) aqueux, 2 000 psi (140 bars) organique
Impuretés métalliques < 10,0 ppm métaux totaux, < 3,0 ppm métal individuel
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
Répartition granulométrique < 1,3
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Volume des pores 1 ml/g
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Couverture de surface 2,7 mmol/m²
Température 60°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 17 %
Type de colonne De spécialité/spécifique à une application
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne analytique
Concept écologique FSC