Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Phenyl-1
Code produit 13473809 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
13473809 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11381963 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11391963 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11301973 150 mm 2,1 mm 3 μm -
11382063 100 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
11331973 10 mm 3 mm 3 μm 2 pièces
11321973 10 mm 4,6 mm 3 μm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13473809 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 079697
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’analyse à haute résolution des analytes aromatiques, notamment les glucocorticoïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Pour une sélectivité unique des composés aromatiques et des performances chromatographiques supérieures, choisissez les colonnes LC en phase inverse Thermo Scientific™ Acclaim™ Phényl-1. La phase greffée spécialement conçue montre une meilleure interaction π-π que les autres phases phényl et offre une meilleure sélectivité aromatique et une plus grande rétention hydrophobe. Ces colonnes sont parfaitement adaptées à l’analyse des analytes aromatiques, notamment les glucocorticostéroïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Sélectivité aromatique élevée pour la séparation des composés aromatiques
  • Forte rétention hydrophobe
  • Compatibilité avec les phases mobiles très aqueuses
  • Grande efficacité et remplissage robuste
  • Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
  • Stables pour un pH compris entre 2 et 8
  • Disponible en tailles de particules 3 et 5 μm, diamètres 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
À propos des colonnes HPLC de la gamme Acclaim
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice ultra-pure avec technologies avancées de greffage et de end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une haute efficacité et une ultra haute résolution pour un large éventail d’applications.
  • Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
  • Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 6 000 psi (414 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phase alkyle aromatique exclusive
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 13 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Concept écologique FSC