Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Trinity P1
Code produit 11362073 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11362073 150 mm 3 mm 1 pièce
11371943 100 mm 3 mm 1 pièce
11381943 50 mm 3 mm 1 pièce
11391943 100 mm 2,1 mm 1 pièce
11372073 150 mm 2,1 mm 1 pièce
11382073 50 mm 2,1 mm 1 pièce
11321953 10 mm 2,1 mm 2 pièces
11301953 10 mm 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11362073 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 075563
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes en mode mixte pour la séparation simultanée des molécules pharmaceutiques et de leurs contre-ions avec une grande efficacité.
Séparez simultanément les molécules pharmaceutiques et leurs contre-ions grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 haute efficacité. Leur chimie de surface trimodale unique propose des fonctionnalités simultanées de phase inverse, d’échange cationique et d’échange anionique assurant une flexibilité maximale au développement de méthodes. Optimisez facilement la sélectivité en ajustant la concentration de tampon de phase mobile ainsi que le pH et la teneur en solvant (conjointement ou indépendamment l’un de l’autre) pour accélérer les séparations chromatographiques et augmenter la productivité.
La phase stationnaire Acclaim Trinity P1, qui repose sur la technologie Nanopolymer Silica Hybrid (NSH), se compose de particules de silice sphériques, poreuses et de haute pureté de 3 μm recouvertes de microbilles de nanopolymère chargées. Cette chimie de surface unique comprend une zone à pore interne modifiée par une couche organique, ce qui lui confère des propriétés de phase inverse et d’échange anionique. La surface externe du pore, à l’inverse, est modifiée avec une fonctionnalité d’échange cationique lui conférant des performances chromatographiques inégalées.
Des performances supérieures pour les applications pharmaceutiques
  • Sélectivité idéale pour la séparation simultanée des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et des contre-ions (analytes basiques, acides et neutres)
  • Rétention efficace des analytes ioniques hydrophiles et ionisables sans réactif d’appariement d’ions
  • Séparation spatiale distinctive des régions d’échange anionique et d’échange cationique
  • Développement de méthodes flexible, chaque mécanisme de rétention étant contrôlé de façon indépendante
  • Faible bleeding des colonnes ; compatibles avec la spectrométrie de masse (MS), la détection des aérosols chargés (CAD) et les détecteurs évaporatifs à dispersion de lumière (ELSD)
  • Disponible avec un diamètre de 2,1 et 3,0 mm et une longueur de 50, 100 et 150 mm
Complétez la colonne Acclaim Trinity P1 avec la colonne Acclaim Trinity P2 pour disposer d’une solution complète d’analyse pharmaceutique de contre-ions par HPLC. Utilisez la colonne Acclaim Trinity P2 pour séparer les contre-ions, y compris les cations ou les anions monovalents et divalents.
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes Acclaim spécialisées ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes, qui reposent sur des chimies novatrices et uniques, sont très résolutives et très simples d’utilisation.
  • Utilisation testée pour garantir des séparations homogènes
  • Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de pic
  • Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec Détecteur ELSD, UV
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 4500 psi (310 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2,5 à 7
Porosité 300 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 100 m²/g
Température 45°C
Phase stationnaire Phase inverse / échange d’anions / échange de cations
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, nanopolymère, hybride
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Exclusif
Phase Phase inverse et échange d’ions
Type Colonne analytique
Concept écologique FSC