Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Acclaim™ Trinity Q1
Code produit 15591551 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3 mm
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
Granulométrie:
3 μm
3 µm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Granulométrie unitSize
15591551 3 mm 100 mm 3 µm 1 pièce
15501561 2,1 mm 100 mm 3 μm 1 pièce
13417376 3 mm 10 mm 5 μm 2 pièces
16359396 3 mm 50 mm 3 μm 1 pièce
16012415 2,1 mm 10 mm 5 μm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15591551 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 079715
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez-les pour séparer les herbicides diquat et paraquat.
Séparez simultanément les herbicides diquat et paraquat avec les colonnes LC Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1. Ces colonnes à trois modes (WCX, WAX, RP) offrent des analyses de traces inégalées, à haute résolution et à haut débit grâce aux méthodes LC-MS/MS et LC-UV. La phase stationnaire, qui repose sur la technologie Nanopolymer Silica Hybrid (NSH), offre plusieurs mécanismes de rétention, notamment la phase inverse, l’échange d’anions et l’échange de cations, pour une flexibilité maximale dans la mise au point de méthodes. Optimisez facilement la sélectivité afin d’accélérer les séparations chromatographiques et d’augmenter la productivité.
Performances supérieures pour les analyses diquat et paraquat
  • Séparation spatiale distinctive des régions d’échange d’anions et d’échange de cations pour des performances chromatographiques inégalées
  • Sélectivité réglable par concentration du tampon en phase mobile, pH et teneur en solvant
  • Séparation rapide des analytes ionisables et ioniques hydrophiles sans réactif à paire d’ions
  • Sélectivité idéale pour la séparation simultanée d’analytes basiques, neutres et acides
  • Compatibilité avec la détection par spectrométrie de masse, qui améliore significativement la sensibilité et fournit en même temps des données conformationnelles
  • Disponibles en taille des particules de 3,0 μm, diamètres de 2,1 et 3,0 mm et longueur de 50 mm
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes de spécialité Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur une chimie novatrice et unique pour une résolution supérieure et une utilisation aisée.
  • Testées pour garantir des séparations uniformes
  • Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de pic
  • Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Granulométrie 3 µm
Quantité Chaque
Température 40°C
Gamme de produits Acclaim
Concept écologique FSC