Learn More
Micronova™ Manche type accordéon Over-Under™
Code produit 15992221 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable électropoli (304), Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15992221 Acier inoxydable électropoli (304), Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15992221 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QDAH08
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Conçu pour atteindre des espaces particulièrement restreints dans les isolateurs et les hottes de confinement
  • Chaque section est dotée d’une charnière en polypropylène et d’un raccord rapide permettant de fixer des sections supplémentaires avant de fixer l’adaptateur pour serpillères à franges
  • La conception unique permet à l’opérateur de raccorder le manche raccourci et, une fois à l’intérieur de l’isolateur, toutes les surfaces peuvent être atteintes
  • Une fois sorti de l’isolateur et connecté à un manche standard, le manche “en accordéon” permet à l’opérateur d’incliner la tête de la serpillère à franges pour un nettoyage efficace et confortable ‘ en dessus et au-dessous’ des obstacles dans une salle blanche ou un environnement contrôlé
  • Autoclavable
Spécification
Stérilité Stérile
Largeur (impériale) 8 in
Description Manche en acier inox avec action pivotante de verrouillage pour maintenir divers adaptateurs ; sert d’extension pour atteindre les surfaces au-dessus du matériel et sous le matériel
Matériau Acier inoxydable électropoli (304), Polyéthylène