Learn More
Brand™ Contrôleur de pipette accu-jet™ pro
Code produit 10081422 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu foncé
Bleu royal
Magenta
Vert
Type de bouchon:
Europe (continent)
S/O - chargeur non inclus
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon unitSize
10081422 Bleu royal Europe (continent) 1 pièce
10011392 Magenta Europe (continent) -
10475062 Bleu foncé Europe (continent) 1 pièce
10551433 Vert Europe (continent) 1 pièce
10234982 Bleu foncé S/O - chargeur non inclus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10081422 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 26303
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Assure un pipetage sans fatigue même en cas d’utilisation prolongée avec environ huit heures de pipetage continu sans rechargement. Le contrôleur de pipette BRAND™ accu-jet™ pro est conçu pour une sélection de la vitesse et du mode de distribution à une main. Un filtre à membrane hydrophobe de 0,2 μm et une soupape anti-retour intégrée assurent une protection contre la pénétration des liquides.
  • Sélection et mode de distribution à une seule main
  • Conception ergonomique parfaitement équilibrée, avec un poids de seulement 190 g pour un pipetage sans fatigue même en cas d’utilisation prolongée.
  • Limiteur de vitesse du moteur réglable – un réglage plus lent de la vitesse permet un contrôle encore plus sensible des taux de remplissage et de distribution pour les pipettes de plus faible volume.
  • Une LED clignotante indique 2 heures à l’avance quand la batterie doit être rechargée. Environ huit heures de pipetage continu (avec une pipette de 10 ml) sans rechargement.
  • La sortie directe des vapeurs liquides apporte une protection contre la corrosion pour prolonger la durée de vie de l’instrument.
  • Un filtre à membrane hydrophobe de 0,2 μm et une soupape anti-retour intégrée assurent une protection contre la pénétration des liquides. S’adapte parfaitement aux pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Hydrure métallique de nickel
Couleur Bleu royal
Porosité 0.2 μm
Type Contrôleur de pipette
Type de filtre Membrane hydrophobe
Comprend Batterie hybride nickel-métal, 2 couvercles de compartiment à piles, support mural, adaptateur secteur (100 à 240 V ; 50/60 Hz) et 2 filtres à membrane de rechange de 0,2 μm, stériles. 26304 sans rechargeur
Type de bouchon Europe (continent)
Quantité 1 unité
Poids (métrique) 190 g
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz