Learn More
BRAND™ Contrôleurs de pipettes accu-jet™ S sans chargeur
Code produit 17394560 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Améthyste
Anthracite
Pétrole
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17394560 Pétrole 1 pièce
17374560 Anthracite 1 pièce
17384560 Rouge 1 pièce
17304570 Améthyste 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17394560 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 26362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.00€
    451.40€ / 1 pièces
    Économisez 196.60€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le contrôleur de pipettes accu-jet™ S apporte polyvalence et endurance à votre équipe.
Le accu-jet™ Le contrôleur de pipettes S apporte polyvalence et endurance à votre équipe. Il rend le travail de laboratoire simple, facile et efficace, que vous travailliez sur des cultures cellulaires, dans le contrôle de la qualité ou dans un laboratoire pharmaceutique.
Le pipetage précis de grands et petits volumes est facile grâce au contrôle d’une seule main de la vitesse de pipetage pour une aspiration rapide et puissante, un réglage précis du ménisque ou une distribution précise de petits volumes. Grâce à la précision du contrôle, vous obtenez toujours le volume requis de manière ponctuelle lorsque vous travaillez avec des pipettes graduées ou à poire. Si vous avez besoin d’une puissance ou d’une précision supplémentaire, la vitesse du moteur est contrôlée d’une seule main. Choisissez entre la distribution par gravité (pour les pipettes étalonnées “pour délivre un volume donné”) ou la distribution par soufflage motorisé (pour les pipettes étalonnées “pour son volume contenu”).
Des fonctions pratiques permettent de travailler efficacement avec un minimum d’interruptions. Vous pouvez généralement pipeter en continu pendant 8 heures sans recharge.* [* aspiration et délivrance continues à l'aide d'une pipette de 10 mL], et le accu-jet™ Le modèle S peut être utilisé pendant la charge. Même pendant de courtes pauses, accu-jet™ S permet de gagner du temps. Grâce à la position de repos intégrée, vous pouvez poser l’instrument sur le dos sur la paillasse avec une pipette insérée. L’instrument reste prêt à l’emploi et accessible pour que vous puissiez poursuivre votre travail à votre convenance.
L'utilisation efficace des ressources est ce que accu-jet™ S, c'est tout. Il est conçu pour vous faciliter les tâches d’entretien de routine telles que le remplacement du filtre à membrane, le changement d’adaptateur ou le remplacement de la batterie. Cette caractéristique et sa conception robuste en font l’outil idéal pour un service fiable et de longue durée. Le système de vanne empêche l’accumulation de vapeur à l’intérieur de l’instrument, évitant ainsi la corrosion. Le filtre à membrane et le clapet anti-retour empêchent le liquide de pénétrer accidentellement dans l’instrument. L’emballage et la production utilisent des solutions durables. L’emballage contient plus de 90 % de matériaux recyclés et la fabrication est assurée par des sources renouvelables.
Découvrez-en plus sur la polyvalence et l'endurance de accu-jet™ S et comment il simplifie, facilite et rend plus efficace votre travail en laboratoire.
Détails techniques :
  • Pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml
  • Poignée ergonomique et conception optimisée
  • Remplit une pipette de 25 ml à la vitesse maximale du moteur en seulement 3 secondes
  • Batterie avec technologie de charge intelligente et indicateur de charge à deux couleurs
  • Quatre couleurs attractives
  • Partiellement autoclavable à 121 °C (2 bar), selon la norme DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie 2 NiMH / AAA
Description Pétrole
Autoclavable Autoclavable
Couleur Pétrole
Matériau Polycarbonate, PBT
Volume (métrique) 3 214,80 ccm
Température (métrique) en fonctionnement 10°C à 40°C
Garantie 12 mois
Longueur (métrique) 23,9 cm
Largeur (métrique) 23 cm
Hauteur (métrique) 6,2 cm
Poids (métrique) 639 g