Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Contrôleurs de pipettes accu-jet™ S incluant le chargeur
Tous les produits Brand Produits
Description
Le accu-jet™ Le contrôleur de pipettes S simplifie, facilite et optimise le travail en laboratoire, que vous travailliez avec des cultures cellulaires, dans le contrôle qualité ou dans un laboratoire pharmaceutique.
Grâce à la commande à une main de la vitesse de pipetage, vous pouvez obtenir une aspiration rapide et puissante, un réglage précis du ménisque ou une distribution précise de petits volumes. La vitesse du moteur est facilement contrôlable en cours d'utilisation, vous permettant de choisir entre une distribution par gravité ou une distribution par soufflage motorisé.
Le accu-jet™ Le modèle S offre jusqu'à 8 heures de pipetage continu sans recharge et peut être utilisé pendant la charge. La position de repos intégrée permet de placer l'instrument sur la paillasse avec une pipette insérée, le gardant ainsi prêt à l'emploi.
Conçu pour une fiabilité à long terme, le accu-jet™ S simplifie et facilite les tâches d'entretien courantes telles que le remplacement du filtre à membrane, le changement d'adaptateur et le remplacement de la batterie. Le système de valve empêche les vapeurs de rester à l'intérieur de l'instrument, évitant ainsi la corrosion. Le filtre à membrane et le clapet anti-retour empêchent le liquide de pénétrer dans l'instrument. De plus, l'emballage est durable, composé à plus de 90 % de matériaux recyclés et sa fabrication est alimentée par des sources renouvelables.
Principales caractéristiques :
- Convient aux pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 mL
- Poignée ergonomique et conception optimisée
- Remplit une pipette de 25 ml à la vitesse maximale du moteur en seulement 3 secondes
- Batterie dotée d'une technologie de charge intelligente et d'un indicateur de charge bicolore
- Disponible en quatre couleurs attrayantes
- Partiellement autoclavable à 121 °C (2 bar), selon la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
| Type de batterie | 2 NiMH / AAA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pipette |
| Type à poignée | Bouton-poussoir souple |
| Matériau | Polycarbonate, PBT |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Contrôleur de pipette |
| Afficher plus |