Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Contrôleurs de pipettes accu-jet™ S incluant le chargeur
GREENER_CHOICE
Code produit 17364560 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Améthyste
Anthracite
Pétrole
Rouge
Conditionnement:
1 kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17364560 Améthyste 1 kit
17334560 Anthracite 1 kit
17344560 Rouge 1 kit
17354560 Pétrole 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17364560 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 26353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.00€
    482.10€ / 1 kits
    Économisez 66.90€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'aide au pipetage accu-jet™ S introduit la polyvalence et l'endurance dans votre équipe.
Le accu-jet™ Le contrôleur de pipettes S simplifie, facilite et optimise le travail en laboratoire, que vous travailliez avec des cultures cellulaires, dans le contrôle qualité ou dans un laboratoire pharmaceutique.
Grâce à la commande à une main de la vitesse de pipetage, vous pouvez obtenir une aspiration rapide et puissante, un réglage précis du ménisque ou une distribution précise de petits volumes. La vitesse du moteur est facilement contrôlable en cours d'utilisation, vous permettant de choisir entre une distribution par gravité ou une distribution par soufflage motorisé.
Le accu-jet™ Le modèle S offre jusqu'à 8 heures de pipetage continu sans recharge et peut être utilisé pendant la charge. La position de repos intégrée permet de placer l'instrument sur la paillasse avec une pipette insérée, le gardant ainsi prêt à l'emploi.
Conçu pour une fiabilité à long terme, le accu-jet™ S simplifie et facilite les tâches d'entretien courantes telles que le remplacement du filtre à membrane, le changement d'adaptateur et le remplacement de la batterie. Le système de valve empêche les vapeurs de rester à l'intérieur de l'instrument, évitant ainsi la corrosion. Le filtre à membrane et le clapet anti-retour empêchent le liquide de pénétrer dans l'instrument. De plus, l'emballage est durable, composé à plus de 90 % de matériaux recyclés et sa fabrication est alimentée par des sources renouvelables.
Principales caractéristiques :
  • Convient aux pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 mL
  • Poignée ergonomique et conception optimisée
  • Remplit une pipette de 25 ml à la vitesse maximale du moteur en seulement 3 secondes
  • Batterie dotée d'une technologie de charge intelligente et d'un indicateur de charge bicolore
  • Disponible en quatre couleurs attrayantes
  • Partiellement autoclavable à 121 °C (2 bar), selon la norme DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie 2 NiMH / AAA
Autoclavable Autoclavable
Couleur Améthyste
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipette
Type à poignée Bouton-poussoir souple
Matériau Polycarbonate, PBT
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Contrôleur de pipette
Volume (métrique) 3 214,80 ccm
Type de filtre 0,2 μm PTFE
Type de doigt Ergonomique
Comprend Universel AC Adaptateur, support mural, deux stériles 0,2 μfiltres à membrane m
Température (métrique) en fonctionnement 10°C à 40°C
Garantie 12 mois
Longueur (métrique) 23,9 cm
Largeur (métrique) 23 cm
Hauteur (métrique) 6,2 cm
Poids (métrique) 639 g