Learn More
Fisher Scientific™ Système d’eau ultrapure ACCU100
Code produit 15489749 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Système de purification d'eau ultrapure
Système d’eau UV Ultrapure
Système d’eau UV Ultrapure avec distributeur
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
15489749 Système de purification d'eau ultrapure 1 pièce
15499749 Système d’eau UV Ultrapure 1 pièce
15409759 Système d’eau UV Ultrapure avec distributeur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15489749
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une eau ultra-pure pour vos applications de laboratoire critiques Système de purification d’eau ultra-pure Fisherbrand™ Accu100 utilisé pour produire de l’eau ultra-pure de type I à partir d’eau RO, distillée ou déionisée.
Indépendant Ultrapure distributeur d'eau
  • Le distributeur à distance est doté d’un capteur de résistivité de haute précision intégré avec une constante cellulaire de 0,01 cm-1 pour mesurer la qualité de l’eau ultra-pure juste avant le point de distribution
  • Distribution et étalonnage volumétriques
  • Poignée à 360°° rotatif et détachable de son support pour une distribution sans effort et instantanée avec une flexibilité maximale
Panneau de commande multifonctions
  • Distribution et étalonnage volumétriques
  • Alarmes et informations de maintenance sur grand écran LCD couleur
  • Surveillance en temps réel de l’état du système : Qualité et résistivité de l’eau et durée de vie restante de la cartouche ou de la lampe UV
AccuQuatro U Pack
  • Cartouche d’ultrapurification brevetée de grande capacité
  • Volume d’eau morte minimal
  • Production d’eau ultrapure exempte d’ions et de matières organiques
  • Choix de cartouches d’ultra-purification pour les types d’eau d’alimentation
Spécification
Description COT : 0 à 15 psig (0 à 1 bar)
Contenu bactérien < 0,1 CFU/ml
Source d’eau d’alimentation Distillée, DI, RO, EDI
Débit 1,0 à 1,5 l/min à 25°C
Résistivité 18,2 Mohm.cm à 25°C
Modèle Accu100
Granulométrie < 1/ml
Plage de températures (métrique) 5°C à 45°C
Longueur (impériale) 8,26 in
Longueur (métrique) 21 cm
Hauteur (impériale) 17,3 in
Hauteur (métrique) 44 cm
Profondeur (impériale) 13,7 in
Profondeur (métrique) 35 cm
Poids (impériale) 13,2 lb
Poids (métrique) 6 kg
Type de produit Système de purification d'eau ultrapure