Learn More
Fisher Scientific™ Système d’eau Accu500
Code produit 15479699 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Système d’eau ultra-pure Accu500
Système d’eau ultra-pure UV Accu500
Système d’eau ultra-pure UV Accu500, avec distributeur
Débit RO:
10 L/h
15 L/h
15 l/min
20 L/h
30 L/h
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Débit RO unitSize
15479699 Système d’eau ultra-pure UV Accu500 30 L/h 1 pièce
15409699 Système d’eau ultra-pure Accu500 10 L/h 1 pièce
15419699 Système d’eau ultra-pure UV Accu500 10 L/h 1 pièce
15409709 Système d’eau ultra-pure UV Accu500, avec distributeur 10 L/h 1 pièce
15429699 Système d’eau ultra-pure Accu500 15 L/h 1 pièce
15439699 Système d’eau ultra-pure UV Accu500 15 l/min 1 pièce
15419709 Système d’eau ultra-pure UV Accu500, avec distributeur 15 L/h 1 pièce
15449699 Système d’eau ultra-pure Accu500 20 L/h 1 pièce
15459699 Système d’eau ultra-pure UV Accu500 20 L/h 1 pièce
15429709 Système d’eau ultra-pure UV Accu500, avec distributeur 20 L/h 1 pièce
15469699 Système d’eau ultra-pure Accu500 30 L/h 1 pièce
15439709 Système d’eau ultra-pure UV Accu500, avec distributeur 30 L/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15479699
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Excède les normes applicables à l’eau ASTM, CLSI, CAP et ISO de type I. Le système de production d’eau Fisher Scientific™ Accu500 est un système de purification polyvalent qui peut être utilisé de plusieurs façons.
  • Le système de contrôle entièrement automatisé inclut une fonction de pré-rinçage et de vidange empêchant l’encrassement de la membrane RO, la surveillance de la durée de vie de la membrane RO et de la cartouche ainsi que de nombreux autres programmes pour un fonctionnement pratique
  • Le programme de pré-rinçage démarre automatiquement lors de l’installation d’une nouvelle membrane RO, inutile pour l’utilisateur de définir des procédures de nettoyage supplémentaires
  • Deux kits de cartouches de purification à double colonne fonctionnent séquentiellement pour garantir l’élimination complète des ions et des matières organiques dans l’eau
  • La recirculation horaire automatique du système empêche la croissance bactérienne
  • La résistivité est mesurée par un capteur de résistivité très sensible
  • Les compartiments électriques et d’eau sont complètement séparés : leur fonctionnement est plus sûr
  • L’utilisateur peut définir le temps de distribution de l’eau pour faciliter le prélèvement d’eau
  • L’eau RO et l’eau ultrapure peuvent être distribuées depuis le système d’eau
  • Le système peut être équipé d’un réservoir de 30 l ou de 60 l avec un capteur de niveau de liquide et un filtre d’aération de réservoir avec une récupération de CO2 pour protéger l’eau purifiée contre la dégradation atmosphérique
  • Un filtre de 0,2 μm ou un filtre d’ultrafiltration (en option) élimine les contaminants finaux
  • Distributeur indépendant d’eau ultra-pure
  • Le distributeur à distance est doté d’un capteur de résistivité de haute précision intégré avec une constante cellulaire de 0,01 cm1 pour mesurer la qualité de l’eau ultra-pure juste avant le point de distribution
  • Distribution et étalonnage volumétriques
  • La poignée360 est pivotable et amovible de son support pour une distribution sans effort et instantanée avec une flexibilité maximale
Applications :
L’eau ultra-pure et l’eau RO peuvent être utilisées dans de nombreuses zones. Certaines applications types incluent :
Eau ultra-pure
  • Préparation de phase mobile HPLC
  • Préparation de solutions à blanc de réactifs
  • En tant que diluant d’échantillon pour GC, HPLC, AA, ICP-MS et autres techniques analytiques
  • Préparation de tampons et de milieux de culture pour la culture de cellules de mammifères
  • Préparation de réactifs de biologie moléculaire, etc.
L’eau RO
  • Nettoyage de la verrerie
  • Machine à laver pour verrerie
  • Eau du bain-marie
  • Autoclavage
Spécification
Conductivité < 20 μ S/cm
Type d’eau de production Eau du robinet
Résistivité 18,2 Mohm.cm
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Modèle Accu500
Particules > 0,2 µm/ml <1/ ml avec filtre final de 0,2 μm ou cartouche d’ultrafiltration terminale
Champs de débits de l’eau purifiée 1,5 l/min
Débit RO 30 L/h
Plage de températures (métrique) 5°C à 45°C
Longueur (métrique) 30 cm
Hauteur (métrique) 48 cm
Profondeur (métrique) 51 cm
Concentration en endotoxines < 0,001 UE/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Type de produit Système d’eau ultra-pure UV Accu500