Learn More
Invitrogen™ Particules de référence AccuCheck™ ERF
Code produit 17166388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Conditionnement:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17166388 3 ml 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17166388 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A55950
 Article restreint
En stock
Utilisées pour la standardisation et l’étalonnage d’une unité d’intensité de fluorescence pour l’analyse de cytométrie en flux
  • Les particules de référence AccuCheck ERF sont utilisées pour la standardisation et l’étalonnage d’une unité d’intensité de fluorescence pour l’analyse de cytométrie en flux.
  • Grâce à l’application de la norme d’intensité traçable NIST attribuée à un fluorophore donné, la sensibilité et la précision de l’instrument peuvent être déterminées, ce qui permet de comparer les données entre les instruments de cytométrie en flux.
  • En association avec un étalon biologique, ces particules peuvent également être utilisées pour quantifier le niveau d’expression de biomarqueurs.
  • Comprend des valeurs ERF traçables NIST spécifiques au lot attribuées à 26 canaux
  • Permet des mesures d’intensité de fluorescence pour la précision et la sensibilité des instruments
  • Facilite la comparaison des données entre instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 x 10^6 microbilles/ml
Contenu et stockage Conserver entre 2–8°C
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules de référence ERF
Faisceaux laser du cytomètre en flux 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm
Quantité 3 ml
Volume (métrique) 3 ml
Diamètre (métrique) 3,1 μm
usage exclusivement réservé à la recherche