Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HILIC Accucore™ 150 Amide
Code produit 13475689 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
0,075 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,6 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
13475689 150 mm 4,6 mm 2,6 μm 1 pièce
13445689 50 mm 2,1 mm 2,6 μm 1 pièce
15230349 10 mm - 2,6 μm 4 pièces
13419748 100 mm 2,1 mm 2,6 μm 1 pièce
15240349 10 mm - 2,6 μm 4 pièces
13405699 150 mm 2,1 mm 2,6 μm 1 pièce
13425689 50 mm 3 mm 2,6 μm 1 pièce
13455689 100 mm 3 mm 2,6 μm 1 pièce
13495689 250 mm 2,1 mm 2,6 μm 1 pièce
13485689 150 mm 3 mm 2,6 μm 1 pièce
13435689 100 mm 4,6 mm 2,6 μm 1 pièce
13425699 150 mm 0,075 mm 2,6 μm 1 pièce
13415699 10 mm 2,1 mm 2,6 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 13475689 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16726154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour la séparation des biomolécules hydrophiles en mode HILIC, elle constitue —un excellent choix pour la séparation des glycanes.
Conçu pour la séparation des biomolécules hydrophiles en mode HILIC, Thermo Scientific™ Accucore™ Les colonnes 150 Amide HILIC LC sont un excellent choix pour les séparations des glycanes.S'après la technologie améliorée par Core, Thermo Scientific Accucore Les colonnes permettent de séparer les biomolécules à haute résolution— sans les contre-pressions élevées requises par la sous-2 μm.
Particules à noyau solide de 2,6 μm robustes et reproductibles.
  • Séparations à grande vitesse et à haute résolution, faibles pertes de charge
  • Phase amide greffée sur des particules à noyau solide de 150 Å de diamètre de pore
  • Rétention élevée d’une large gamme d’analytes hydrophiles en mode HILIC
  • Recommandées pour les biomolécules hydrophiles telles que les glycanes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 14500 psi (1000 bars)
Forme des particules Noyau solide sphérique
Granulométrie 2,6 μm
pH 2 à 9
Porosité 150 Å
Quantité Each
Surface spécifique 80 m²/g
Température 60°C
Phase stationnaire Amide
Gamme de produits Accucore
Matériau de remplissage Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
“End-capped” No
Phase HILIC