Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Accucore™ C18
Code produit 11357471 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Format de colonne:
Cartouche de garde, 4/boîte
Colonne analytique
Ensemble de colonnes (3 colonnes, 3 lots)
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de colonne Conditionnement
11357471 150 mm 2,1 mm Colonne analytique 1 pièce
11357461 30 mm 2,1 mm Colonne analytique 1 pièce
11347461 30 mm 3 mm Colonne analytique 1 pièce
11367461 30 mm 4,6 mm Colonne analytique 1 pièce
11377461 50 mm 2,1 mm Colonne analytique 1 pièce
11307471 50 mm 3 mm Colonne analytique 1 pièce
11397461 50 mm 4,6 mm Colonne analytique -
11317471 100 mm 2,1 mm Colonne analytique 1 pièce
11337471 100 mm 3 mm Colonne analytique -
11347471 100 mm 4,6 mm Colonne analytique 1 pièce
11377471 150 mm 3 mm Colonne analytique -
11307481 150 mm 4,6 mm Colonne analytique 1 pièce
11367471 150 mm 2,1 mm Ensemble de colonnes (3 colonnes, 3 lots) 1 pièce
11327471 100 mm 2,1 mm Ensemble de colonnes (3 colonnes, 3 lots) 1 pièce
11387461 50 mm 2,1 mm Ensemble de colonnes (3 colonnes, 3 lots) 1 pièce
11667701 10 mm 4 mm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
11657701 10 mm 3 mm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
11647701 10 mm 2,1 mm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11357471 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17126152130
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette colonne, avec son noyau solide spécialement conçu, pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications.
Obtenez des séparations rapides à haute résolution et avec de faibles pertes de charge grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ C18. Les particules à noyau solide de 2,6 μm, d’une grande robustesse, garantissent une haute efficacité et permettent la compatibilité avec les plateformes HPLC et UHPLC. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité optimale pour les composés apolaires
  • Mécanisme d’interaction hydrophobe
Séparations rapides
  • Les particules de 2,6 µm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • L’utilisation de particules de 2,6 µm à noyau solide et la répartition des particules réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
  • La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
Pertes de charge faibles
  • Les particules de 2,6 µm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 µm
  • Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
Excellentes reproductibilité et robustesse
  • Technologie de greffage avancée
  • Procédure de remplissage automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 14500 psi (1000 bars)
Forme des particules Noyau solide sphérique
Granulométrie 2,6 μm
pH 1 à 11
Porosité 80 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 130 m²/g
Température 70°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Accucore
Matériau de remplissage Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Taux de carbone 9 %
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse