Learn More
Thermo Scientific™ Kits de sélectivité polaire Accucore™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les kits de sélectivité polaire Thermo Scientific™ Accucore™ pour vérifier la sélectivité optimale des colonnes HPLC Accucore pour les analytes polaires.
Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore— fournissent des séparations rapides et de haute résolution sans les pertes de charge élevées générées par les particules de moins de 2 μm.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- L’UHPLC n’est pas nécessaire car les pertes de charge sont moindres
- Kit comportant 1 colonne HPLC Accucore aQ, 1 colonne Accucore PFP et 1 colonne Accucore HILIC
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Kit de colonnes HPLC |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Forme des particules | Noyau solide sphérique |
| Granulométrie | 2,6 μm |
| Porosité | 80 Å |
| Quantité | Each |
| Surface spécifique | 130 m²/g |
| Température | 70°C |
| Afficher plus |