Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC Accucore™ Vanquish™ C18+, 1,5 μm
Code produit 15509640 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15509640 50 mm 1 pièce
15428060 150 mm 1 pièce
15418060 100 mm 1 pièce
15320411 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15509640 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27101052130
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les particules à noyau solide de 1,5 μm de ces colonnes avec le système UHPLC Vanquish pour des analyses uniques à haute efficacité et haute résolution.
Choisissez les colonnes UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+, contenant des particules à noyau solide de 1,5 μm efficaces à utiliser avec le système UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Reposant sur la Core Enhanced Technology™ de pointe, cette colonne de particules de moins de 2 μm nouvelle génération a des trajets de diffusion ultra-courts, pour des séparations hautement efficaces. Cette efficacité élevée permet une séparation rapide et la résolution de mélanges complexes. Associées aux systèmes Vanquish, ces colonnes fournissent plus de résultats avec une amélioration des séparations, ce qui optimise les flux de travaux et la productivité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec UHPLC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 14500 psi (1000 bars)
Forme des particules Noyau solide sphérique
Granulométrie 1,5 μm
pH 2 à 9
Porosité 80 Å
Quantité Each
Surface spécifique 110 m²/g
Température 70°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Accucore
Matériau de remplissage Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Taux de carbone 6,50 %
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse