Learn More
Invitrogen™ Accumax, milieu de dissociation des agrégats cellulaires
Code produit 12790000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12790000 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contient de l’azoture.
L’utilisation d’Accumax peut™ avoir une incidence sur l’intégrité de certains épitopes antigéniques, ce qui entraîne une diminution de la coloration des anticorps. Ceci doit être déterminé expérimentalement pour les clones d’anticorps individuels.
Code produit 12790000 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00466656
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient de l’azoture.
L’utilisation d’Accumax peut™ avoir une incidence sur l’intégrité de certains épitopes antigéniques, ce qui entraîne une diminution de la coloration des anticorps. Ceci doit être déterminé expérimentalement pour les clones d’anticorps individuels.
Dissocie les amas cellulaires pour le comptage cellulaire, les dosages de transfection virale, le tri cellulaire, la cytométrie en flux et la mise à l’échelle des bioréacteurs.
Accumax est un produit dont l’efficacité pour dissocier les amas cellulaires dans une variété de lignées cellulaires, y compris les hybridomes, les cellules CHO, BHK, 293, COS et Sf9 a été démontrée. L’utilisation d’Accumax peut avoir une incidence sur l’intégrité de certains épitopes antigéniques, ce qui entraîne une diminution de la coloration des anticorps. Ceci doit être déterminé expérimentalement pour les clones d’anticorps individuels. Décongeler Accumax à température ambiante ou à 4°C.
Recommended Storage
Store at −20°C. Thawing during shipment will not affect performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Sans additif Sans rouge de phénol
Quantité 100 ml