Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH combinée en verre Semi-micro Accumet™ à jonction double
Code produit 16212282 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16212282 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16212282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    290.70€ / 1 pièces
    Économisez 279.30€
    49% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Électrodes de pH rechargeable en verre. Parfaites pour une utilisation avec des tubes, des plaques, des cuves, des coupelles et d’autres récipients de petit volume.
ACCUMET DE 6 MM VERRE PH DJ BNC
  • Compatible avec les TRIS
  • Permet des mesures rapides et précises
  • Les électrodes rechargeables utilisent un mécanisme ouvert et fermé à torsion
  • Toutes les électrodes Accumet™ disposent d’une protection électrique continue et d’une isolation des éléments internes, du câble et des connecteurs pour des mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique.
  • Les électrodes à double jonction sont parfaites pour mesurer des échantillons qui ont des sulfures, des protéines, des métaux lourds, des TRIS ou tout ce qui pourrait réagir avec l’Ag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode pH
Types de connecteurs BNC
Jonction Double
Matériau Corps en verre
Plage de pH 0 to 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C to 80°C
Type pH, combinée, rechargeable
Type de solution de remplissage SP138-500
À utiliser avec (application) Petits échantillons
Gamme de température (métrique) Maxi : 80°C
Garantie 1 an.
Longueur (métrique) 160 mm
Diamètre (impériale) 0,23 in
Diamètre (métrique) 6 mm