Learn More
Fisherbrand™ pH-mètres de paillasse accumet™ AB150
Code produit 12880633 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure avec kit BioBasic
Instrument de mesure avec kit de pH
pH-mètre
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12880633 Instrument de mesure avec kit BioBasic 1 pièce
12870633 Instrument de mesure avec kit de pH 1 pièce
12840633 pH-mètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12880633
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
pH-mètre de paillasse AB150 accumet, électrode de pH à corps en verre rechargeable et à double jonction compatible TRIS (13-620-183A), sonde à compensation automatique de température (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Instrument compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif et simple et aux mesures de grande précision. Les pH-mètres de paillasse Fisher Scientific accumet AB150 possèdent un grand écran rétro-éclairé qui offre une grande visibilité en environnement de laboratoire. Le pH-mètre accumet AB150 est l’un des appareils de mesure préférés du secteur lorsque fiabilité et reproductibilité des mesures sont importantes.
Instrument compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif et simple et aux mesures de grande précision. Les pH-mètres de paillasse Fisherbrand accumet AB150 possèdent un grand écran rétroéclairé qui offre une excellente visibilité dans les environnements de laboratoire. Le pH-mètre accumet AB150 est l’un des appareils de mesure préférés du secteur lorsque fiabilité et reproductibilité des mesures sont importantes.
  • Affichage graphique rétroéclairé avec date et heure, indicateur de stabilité et alarmes
  • Un à six points d’étalonnage de pH avec résolution de 0.001 pH
  • Reconnaissance automatique du tampon de pH avec quatre jeux de tampon ou l’option tampon personnalisé
  • Affichage de la pente de pH et de l’écart
  • Étalonnage mV relatif un point
  • Étalonnage de la sonde de température ATC un point
  • Compensation de température automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
  • Protection par mot de passe de l’étalonnage et des modes de configuration
  • Stockage de 500 jeux de données
  • Interfaces RS232 et USB
  • Interface multilingue anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
  • Sonde d’agitation en option (BSP 13 - 620) à cinq vitesse
Modèles d’étalonnage avec traçabilité NIST(-CERT)
  • Pour répondre aux recommandations d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
  • Précision à cinq points de test sur toute la gamme de pH
  • Précision à cinq points de test sur toute la plage de mV correspondante
  • Test réalisé par un laboratoire agréé, avec certificat de traçabilité NIST
Caractéristiques
  • Gamme de pH : -2.000 à 20.000 pH
  • Résolution de pH : 0.1, 0.01, 0.001 pH
  • Précision de pH : ±0.002 pH
  • Plage de mV : ±2000.0 mV
  • Résolution de mV : 0.1 mV
  • Précision de mV : ±0.2 mV ou ±0.05 %, la valeur la plus élevée prévalant
  • Ajustement de l’écart de mV : Jusqu’à ±150 mV
  • Plage de températures : 0° à 100°C (32° à 212.0°F)
  • Résolution de la température : 0.1°C (0.1°F)
  • Précision de la température : ±0.3°C (±0.5°F)
  • Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon
  • Étalonnage de la température ATC : Écart par incréments de 0.1°C ; Plage d’écart : ±5°C (±9°F)
  • Test automatique : Oui
  • Entrées : BNC, mini-jack ATC, terre
  • Alimentation électrique requise : 100 à 240 VCA, 50 / 60Hz
Applications
Enseignement, recherche, AQ / CQ, eau potable, eaux usées, alimentation, boissons, industrie
Inclut :
13-636-AB150A : pH-mètre accumet AB150, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
13-636-AB150 : pH-mètre accumet AB150, électrode pH/ATC compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en époxy (13-620-631), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
13-636-AB150B : pH-mètre accumet AB150, électrode pH compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en verre (13-620-183A), sonde de température ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
AB150ACERT : pH-mètre accumet AB150, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
AB150CERT : pH-mètre accumet AB150, électrode pH/ATC compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en époxy (13-620-631), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
AB150BCERT : pH-mètre accumet AB150, électrode pH compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en verre (13-620-183A), sonde de température ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
Certifications
Sélectionner les modèles disposant du certificat de traçabilité fourni par le NIST
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Instrument de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras d’électrode, alimentation 110/220 V
Précision (température) ±0,3°C
Précision (mV) ±0,2
Précision (pH) ±0,002
Détails de la gestion des données Manuel, réglable (peut être sélectionné toutes les 3 à 3 600 s), imprimante ou format CSV
Sorties RS-232 (fiche phono), port USB mini-B, agitateur
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 préréglées ou 5 personnalisées
Gamme (mV) ± 2000
Résolution (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 à 6
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Points de données 500
Entrées BNC, ATC
Certifications/Conformité Sans certificat de pH avec traçabilité NIST
Garantie 3 ans
Modèle Kit BioBasic AB150
Type Instrument de mesure avec kit BioBasic
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz