Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité accumet™ AB200
Code produit 12800643 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Conductimètre / pH-mètre
Instrument de mesure avec kit pH/cond.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
12800643 Instrument de mesure avec kit pH/cond. 1 pièce
12810643 Conductimètre / pH-mètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12800643
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
pH-mètre de paillasse AB200 accumet, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. Le conductimètre / pH-mètre Fisher Scientific accumet AB200 associe les avantages d’un pH-mètre et d’un conductimètre dans un seul système de mesure facile à utiliser et fiable. Le grand écran rétroéclairé offre une excellente visibilité dans les environnements de laboratoire.
Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. L’instrument de mesure de conductivité/pH Fisherbrand accumet AB200 associe les avantages d’un pH-mètre et d’un conductimètre dans un seul système de mesure facile à utiliser et fiable. Le grand écran rétroéclairé offre une excellente visibilité dans les environnements de laboratoire.
  • Affichage graphique rétroéclairé avec date et heure, indicateur de stabilité et alarmes
  • Instrument de mesure de pH et conductivité à double canal
  • Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0.001
  • Reconnaissance automatique des tampons avec quatre ensembles de tampons de pH ou option de tampon personnalisé
  • Affichage de la pente de pH et du décalage
  • Modes conductivité, TDS (matières dissoutes totales), salinité et résistivité
  • Compensation thermique automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
  • Protection par mot de passe des modes d’étalonnage et de configuration
  • Stockage de 500 ensembles de données
  • Interfaces RS232 et USB
  • Interface multilingue disponible en anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
  • Sonde d’agitation en option (13-620-BSP) avec cinq réglages de vitesse
Modèle d’étalonnage avec traçabilité NIST (-CERT)
  • Pour mieux répondre aux directives d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme de pH
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme mV correspondante
  • Tests réalisés par un laboratoire agréé, avec certificat Traceable NIST
Spécifications
  • Gamme de pH : pH -2.000 à 20.000
  • Résolution de pH : pH 0.1, 0.01, 0.001
  • Précision du pH : pH ±0.002
  • Gamme mV : ±°2000.0°mV
  • Résolution mV : 0.1 mV
  • Précision mV : ±0.2 mV ou ±0.05 %, la valeur la plus élevée prévalant
  • Ajustement du décalage mV : Jusqu’à ±150 mV
  • Gamme de conductivité : 0.00 μS à 500.0 mS
  • Résolution de la conductivité : 0.01, 0.1μS ; 0.001, 0.01, 0.1 mS
  • Précision de conductivité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme TDS : 0.00 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1.00)
  • Résolution TDS : 0.01, 0.1 ppm ; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Précision TDS : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme de salinité : 0 à 80.0 ppt
  • Résolution de la salinité : 0.01, 0.1 ppm ; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Précision de la salinité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme de résistivité : 2.000 ohms à 20.0 MOhm
  • Résolution de résistivité : 0.01, 0.1 ohms ; 0.001, 0.1 kOhm ; 0.01 MOhm
  • Précision de résistivité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Plage de températures : 0°C à 100°C (32°F à 212.0°F)
  • Résolution de la température : 0.1°C (0.1°F)
  • Précision de la température : ± 0.3°C (± 0.5°F)
  • Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon (ABR)
  • Étalonnage de la température ATC : Décalage en incréments de 0.1°C ; Plage de décalage : ± 5°C (± 9°F)
  • Test automatique : Oui
  • Entrées : BNC, mini-jack ATC, DIN 8 broches, terre
  • Puissance requise : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz/li>
Applications
Usage académique, recherche, AQ / CQ, eau potable, eaux usées, denrées alimentaires, boissons, applications industrielles
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties RS232 (fiche phono), port USB mini-B, agitateur
Précision (conductivité) FS de ±1 %
Précision (mV) ± 0,2 mV
Précision (pH) ± 0,002
Précision (résistivité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (salinité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (TDS) ±1 % de la pleine échelle
Points d’étalonnage (conductivité) Automatique (4 points), maximum 1 / plage de mesure, manuel (5 points), maximum 1 / plage de mesure
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
Constante de cellule 0,010 à 10,000
Certifications/Conformité Sans certificat de pH avec traçabilité NIST
Détails de la gestion des données Manuel, réglable (peut être sélectionné toutes les 3 à 3600 s), imprimante ou format CSV
Points de données 500
Canaux 2
Type d’affichage LCD
Measurement Modes pH, mV, conductivité, TDS, salinité, résistivité, température, mV, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Gamme (conductivité) 0 μS à 500 mS
Gamme (mV) ±2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (résistivité) 2 W à 20 MW
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) 0 ppm à 500 ppt (avec un facteur TDS de 1)
Résolution (pH) 0,1/0,01/0,001
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Comprend Instrument de mesure, bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V
Entrées BNC, ATC
Modèle Conductimètre / pH-mètre AB200 uniquement
Type de produit Instrument de mesure avec kit pH/cond.
Résolution (conductivité) 0.01/0.1μS, 0.001/0.01/0.1 mS
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (résistivité) 0,01/0,1 W, 0,001/0,1 kW, 0,01 MW
Résolution (salinité) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Résolution (TDS) 0/0,1 ppm, 001/01/0,1 ppt
Précision de la température ± 0,3°C
Résolution de la température 0,1°C
Garantie 3 ans
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz