Learn More
Fisherbrand™ Adaptateur d’alimentation universel de rechange pour instruments de mesure accumet™ AB315 et AB330
Code produit 17358949 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
accumet Compteurs AB315 et AB330
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17358949 accumet Compteurs AB315 et AB330 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17358949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.35€
    38.09€ / 1 pièces
    Économisez 14.26€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sélectionnez les accessoires pour votre instrument de mesure de pH/mV Fisherbrand™ accumet™ AB315 et votre instrument de mesure de conductivité Fisherbrand™ accumet™ AB330.
  • Adaptateur d’alimentation universel 100/240 V 50/60 Hz
  • Comprend des prises murales pour les États-Unis/le Japon, l’Europe, le Royaume-Uni/Singapour, l’Australie/la Nouvelle-Zélande et la Chine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur d’alimentation universel de rechange
Fréquence 50/60 Hz
Comprend Prises murales pour les États-Unis/Japon, l’euro, le Royaume-Uni/Singapour, l’Australie/la Nouvelle-Zélande et la Chine
Tension 100/240 V
Compatibilité Instruments de mesure accumet™ AB300
À utiliser avec (équipement) accumet Compteurs AB315 et AB330