Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température ATC accumet™ série AE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Les sondes de température à ATC Fisher Scientific™ accumet™ de la série AE sont adaptées au pH-mètre accumet AE150 pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.
Caractéristiques du produit :
- Sonde de compensation automatique de la température
- Corps en acier inox durable
- Longueur de carrosserie de 90 mm ou 120 mm
- Connexion à la prise phono 2,5 mm
- Câble de 1 mètre
Garantie
6 mois
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre 13-636-AE150 accumet AE150 |
| Gamme de température (métrique) | 0° à 100°C |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Sonde de température |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Types de connecteurs | Prise phono (2,5 mm) |