Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre de paillasse accumet™ AE150
Code produit p-8557008 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Jeu 3 en 1
Kit bio
Kit d’enseignement
Kit standard
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15514693 Kit standard 1 pièce
15524693 Kit d’enseignement 1 pièce
15534693 Kit bio 1 pièce
15544693 Jeu 3 en 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15514693
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Appareil de mesure, support d’électrode, Univ. Adaptateur d’alimentation. (Sonde de pH et sonde de température vendues séparément.)
Il offre les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH de routine, sans fonctions ni processus compliqués, le tout à un prix abordable.
Conçu pour les mesures de pH de routine en laboratoire, ce pH-mètre offre une grande simplicité d’utilisation – il permet également de stocker les ensembles de données dans une mémoire non volatile et dispose d’un support pour électrodes pouvant être fixé sur l’instrument de mesure. Les pH-mètres accumet AE150 offrent une mesure et un enregistrement efficaces des échantillons grâce à des options d’affichage flexibles pour afficher simultanément le pH et la température ou les mV et la température.
  • Étalonnage du pH en un à cinq points
  • Reconnaissance automatique du tampon avec deux ensembles de tampons de pH
  • Affichage de la pente et du décalage du pH
  • Étalonnage de mV en un point
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
  • Icône (Ready) Prêt pour indiquer la stabilité de la mesure
  • Icône d’état de l’électrode pour indiquer l’état
  • Stockage de 100 ensembles de données avec une mémoire non volatile
  • Remarque : la sonde de pH et/ou de température n’est pas incluse
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Appareil de mesure, support d’électrode, Univ. Adaptateur d’alimentation (90-240 V, 50/60 Hz)
Précision (température) ±0,3°C
Précision (mV) ± 0,2 mV (±199,9 mV), ±2 mV au-delà de ±200 mV
Précision (pH) ±0,01
Sorties Enregistreur (± 2 000 mV)
Étalonnage États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45
Gamme (pH) 0 à 14
Gamme (mV) ± 1999
Résolution (mV) 0.1 mV (± 199.9 mV) ; 1 mV au-delà de ± 200 mV
Calibration Points 1 à 5 points avec reconnaissance automatique du tampon (ABR)
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 100,0°C
Résolution (température) 0,1°C
Sélection de la température Automatique ou manuelle (0 à 100°C)
Étalonnage de la sonde de température Compensation par incréments de 0.1°C ; Plage de compensation : ± 5°C
Mémoire 100 jeux de données
Entrées BNC, fiche phono 2.5 mm, broche (électrode de référence), terre
Garantie Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure
Type de sonde Sonde non incluse (vendue séparément).
Gamme (mV relative) Jusqu’à ±150 mV
Type Kit standard
Alimentation électrique Adaptateur CA / CC 9 V (110/220 VCA, 50/60 Hz)